血型鉴定中间体 (FFMU)
原料
我们供进一步制造使用 (FFMU) 的 Millipore® 血型鉴定中间体是来自表达人或鼠单克隆抗体的细胞系的标准化细胞培养上清液。这些 FFMU 中间体用于调配成品血型鉴定试剂或设备。通过稀释、混合(如适用)和添加化学品,制造商可根据特定应用所需的反应特性,自行配制成品试剂或装置。每一批次的效力都经过严苛控制,确保与内部标准批次的效力匹配。所有 FFMU 均含有 0.1% (w/v) 叠氮化钠,用作防腐剂。
大多数 FFMU 系列抗体目前已获得美国食品和药物管理局共享制造安排许可。
产品
研究用人IgG单克隆抗体
研究用人 IgG 单克隆抗体是来自表达人 IgG 单克隆血型鉴定抗体的细胞系的澄清细胞培养物上清液,可通过间接抗球蛋白测试方法发生反应。这些产品供希望制造非 IVD 试剂或设备(例如能力验证试剂盒、内部测试对照或教学样品)的制造商使用。
相关资源
- Borchure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU - Blood typing intermediates for further manufacturing use
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices. Our ISO-certified, FDA-licensed manufacturing facilities ensure the quality of these antibodies to meet global regulatory requirements.