Millipore® 过滤膜
我们生产多种孔径等级和直径的过滤膜,以满足您的需求。无论是过滤溶剂、流动相或用于高效液相色谱及其他色谱应用的溶液,还是收集和制备待分析样品,Millipore®滤膜都能为分析方法提供稳定可靠的过滤性能。凭借70余年的专业经验,我们提供高品质滤膜,确保获得精确一致的分析结果。
我们正通过将可再生来源的聚合物融入包装材料,减少对传统石油原料的依赖,从而采用更可持续的塑料。这一转变使我们有机会降低塑料生产过程中的碳足迹。为此,Millipore®膜产品现已全面采用ISCC PLUS认证材料进行包装。
膜滤器特性
- 化学兼容性:滤材必须与被过滤物质的化学性质相容,以避免结构失效。需同时考虑液体样品与可与膜相互作用的溶解溶质的兼容性。
- 润湿性:液体过滤时,膜必须能被过滤流体润湿。亲水膜易被水润湿,适用于过滤水溶液。疏水膜推荐用于气体过滤、低表面张力溶剂及排气,可被甲醇等有机溶剂润湿,从而实现水溶液与有机溶剂的双重过滤。
- 孔径:孔径数值反映最大孔径尺寸,与膜过滤特定尺寸颗粒的能力相关。气泡点测试和细菌截留测试是测量孔径的两种常用方法。
- 直径:根据过滤或采样设备选定滤膜的直径、尺寸及形状。
- 流速:指流体通过滤膜所需时间,可测量空气或液体流速。通常孔径越小流速越低,但改变膜材料、厚度、孔隙率及孔结构会导致流速差异。
- 分析物结合:指过滤过程中分析物流失导致滤液分子组成与预期不符的现象。低官能团膜(如PVDF、PTFE)分析物结合率极低,而高官能团膜(如尼龙、MCE)则表现出显著的分析物结合特性。
- 光学特性:在进行视觉分析截留物时,膜的光学特性需要与成像方法兼容,确保膜在整个样品表面提供稳定背景,且测试过程中不引入额外噪声。
- 可萃取物:可萃取物指存在于最终滤液中、源自滤膜或设备的污染物。滤膜可萃取物主要分为三类:滤材剥落或颗粒状可萃取物、生产工艺残留化学物质、以及滤膜表面改性化学物质的脱落。可萃取物的存在也可能与膜材料与被过滤溶液的化学相容性相关。 通常,若膜与溶液化学不相容,滤液中可提取物含量会显著升高。
- 截留性:截留性指膜对目标颗粒或分子进行保留的能力。
玻璃纤维
- 通常用于过滤大颗粒或粘稠溶液
- 应用于预过滤、空气监测、颗粒收集、闪烁计数及重量分析
混合纤维素酯(MCE)
- 由生物惰性醋酸纤维素和硝酸纤维素制成
- 最常被引用的通用型膜
尼龙
- 广泛的化学兼容性
- 低PFAS可萃取物
聚碳酸酯(PCTE)
- 孔隙结构清晰,表面光滑透明,适用于光学或电子显微镜观察
聚醚砜(PES)
- Millipore Express® PLUS PES 具有快速流速和低蛋白质结合特性
- 热稳定性、耐久性及耐酸碱溶液特性
- 低PFAS可萃取物
聚丙烯
- 高溶剂相容性与热稳定性
- 低PFAS可萃取物
聚四氟乙烯(PTFE)
- 高强度、低可萃取物、最广泛的化学兼容性
- 亲水性PTFE通常用于过滤水溶液
- 疏水性PTFE通常用于过滤有机溶剂和气体
聚偏二氯乙烯(PVC)
- 优先用于重力分析法,以定量测定二氧化硅、炭黑或石英空气颗粒物
- 常用于空气监测方法
聚偏二氟乙烯(PVDF)
- 亲水性Durapore® PVDF展现出最低的蛋白质结合率
- 疏水性Durapore® PVDF具有高蛋白质结合性
石英
- 与酸性气体无表面滤膜反应
- 惰性
- 适用于测量重金属浓度和微量颗粒物
银
- 具有极高的耐热应力及耐腐蚀性
- 低背景辐射,适用于高灵敏度X射线衍射分析
- 被多项标准化空气监测方法指定使用
Strat-M® 膜
- 合成、非动物源性经皮扩散测试模型
- 可预测人体皮肤扩散情况,且不受批次差异、安全性或储存限制影响
样品体积 | 推荐滤芯直径 |
|---|---|
1 – 10 毫升 | 13 毫米 |
10 – 100 毫升 | 25 - 33 毫米 |
100 毫升 – 1 升 | 33 毫米 – 50 毫米 |
1 – 8 L | >50 毫米 |
孔径 | 应用 |
|---|---|
0.025 至 0.05 微米 | 微透析;微量元素与微小颗粒分析 |
0.1 微米 | 支原体去除 |
0.20 至 0.22 微米 | 水溶液和有机溶剂(如HPLC)的灭菌过滤与超纯处理 |
0.45 微米 | 水溶液与有机溶剂澄清 |
0.8 微米 | 粗颗粒物去除及细菌清除 |
10 µm | 去除可见颗粒 |
100 µm | 去除砂粒、活性炭、树脂珠 |
相关资源
- Article: Membrane Learning Center
Use our Membrane Learning Center tool to view and compare membranes by pore size, chemical compatibility, flow rate, extractables, and more.
- Application Note: Characterization of Hydrophilic and Hydrophobic Polypropylene Membrane Filters
Hydrophilic PTFE (polytetrafluoroethylene) membrane is the best option for (U)HPLC and LC-MS sample and mobile phase filtration because of its broad chemical compatibility and low extractables.
- Data Sheet: Chemical Compatibility of Filter Components
Compatibility of materials used in the construction of our products.
- Brochure: Experience the Unmatched Predictability of Strat-M Membrane
A skin model for formulation screening and optimization.
- User Guide: AD030 Air and Fluid Particle Monitoring Guide
This manual was designed to help you monitor air and fluids in the workplace.
- Article: Millipore® Patch Test Kit: Field-Based Sampling and Contamination Analysis
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Article: Retentate filtration with Millicup™-FLEX Disposable Vacuum Filtration Units
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。