Merck
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
主页Products过滤实验室针头式过滤器Millex® 针头式过滤器
Millex® 针头式过滤器
白色背景下各种颜色和尺寸的Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器。这些过滤器代表着一系列实验室用小体积过滤产品。过滤器有各种颜色,如蓝色、绿色、黄色、紫色和红色,不同颜色代表着不同过滤器类型或孔径。每个过滤器都呈圆形,顶部为锥形漏斗状结构,便于连接进样针。过滤器的中心部分为白色,带有标签,包括品牌名称&ldquo;Millex®&rdquo;。一些过滤器顶部透明,其它过滤器顶部不透明。图片中还包括一个漏斗配件,用于将液体倒入过滤器。这些漏斗设定了小体积过滤(1-200 mL)的标准,由于其在样品制备中无与伦比的一致性,人们开发出了许多要求使用该漏斗的方法。
Millex® 针头式过滤器设定了小体积过滤(1-200 mL)的标准, 由于它们在样品制备中无与伦比的一致性,人们开发出了许多要求使用该漏斗的方法。凭借受控的制造过程,我们可确保可靠的过滤器性能。Millex®针头式过滤器滞留体积极小,可减少样品损失,因此非常适合:  
了解更多有关 Millex® 针头式过滤器形式和应用的信息。 
产品
sterile (17)
non-sterile (13)
0.45 (14)
0.22 (7)
0.2 (5)
0.1 (2)
0.8 (2)
PTFE (10)
PVDF (9)
mixed cellulose esters (MCE) (7)
polyethersulfone (4)
按相关性排序
显示30的1-20
变更视图
显示30的1-20
Millex<SUP>™</SUP> 聚醚砜针式过滤器
SLGPR33RS
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> PVDF 针式过滤器
SLGVR33RS
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> 聚醚砜针式过滤器
SLGPR33RB
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP>疏水PTFE排风口过滤器
SLFG050
Millex疏水PTFE排风口过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Millex<SUP>™</SUP> PVDF针式过滤器
SLHVR33RS
Millex PVDF针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP>亲水PTFE针式过滤器
SLCR033
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Millex<SUP>™</SUP>亲水PTFE针式过滤器
SLLG033
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Millex<SUP>™</SUP>亲水PTFE针式过滤器
SLLGX13
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Millex<SUP>™</SUP> MCE针式过滤器
SLGSR33SS
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> PVDF 针式过滤器
SLGVR33RB
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP>聚醚砜针式过滤器
SLHPR33RS
Millex聚醚砜针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP>亲水PTFE针式过滤器
SLCRX13
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Millex<SUP>™</SUP> PVDF 针式过滤器
SLVVR33RS
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> MCE针式过滤器
SLHAR33SS
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> MCE针式过滤器
SLGSR33SB
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> 聚醚砜针式过滤器
SLHPR33RB
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> PVDF 针式过滤器
SLHVR33RB
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> MCE针式过滤器
SLHA025
Millex MCE针式过滤器
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> MCE针式过滤器
SLAAR33SS
Millex MCE针式过滤器
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Millex<SUP>™</SUP> PVDF 针式过滤器
SLHVR13SL
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
您已查看过 30 结果的1-20
页码 1 来自 2
如何根据膜类型选择 Millex过滤器®
带有Durapore® PVDF 膜的33 mm Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器的放大的照片
Durapore® PVDF 膜
  • 最低结合率
查看产品
带有Millipore Express<sup>®</sup> PLUS PES膜的 33 mm Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器的放大的照片
Millipore Express® PLUS聚醚砜(PES)膜
  • 快速流动和低蛋白结合,适用于细胞培养基制备
查看产品
带有亲水PTFE膜的两个33 mm Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器的放大的照片
亲水PTFE 膜
  • 最低的HPLC-UV可萃取物,最广的化学相容性
查看产品
带有疏水 PTFE膜的两个33 mm Millex<sup>®</sup>针头式过滤器的放大的照片
疏水PTFE膜
  • 良好的耐溶剂性;通气应用
查看产品
带有尼龙膜的33 mm Millex<sup>®</sup>针头式过滤器的放大的照片
尼龙膜
  • 广泛的化学相容性
查看产品
带有混合纤维素酯(MCE)膜的 33 mm Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器的放大的照片
MCE(混合纤维素酯)膜
  • 引用最多的通用膜
查看产品
带有玻璃纤维过滤器的两个 33 mm Millex<sup>®</sup> 针头式过滤器的放大的照片
玻璃纤维过滤器
  • 高颗粒含量的溶液的澄清
查看产品
Millex<sup>®</sup>针头式过滤器的卡通图片,下面有一个双头箭头显示&ldquo;直径&rdquo;参数
如何根据样品体积选择Millex®过滤器
样品体积Millex®针头式过滤器直径
<1 mL
4 mm
1 – 10 mL
13 mm
10 – 100 mL
25 – 33 mm
4 – 8 L
50 mm
无菌Millex®针头式过滤器
  • 相关应用包括灭菌各类细胞培养试剂,如细胞培养基、抗生素、补充剂、血清、感染病毒和其他生物溶液
  • 采用Millipore Express® PLUS 聚醚砜(PES)膜,在制备细胞培养基时可保证高流速、低吸附
  • Durapore® PVDF膜是适用于蛋白质富集溶液的超低吸附滤膜
  • 许多通过医疗用途的CE标志认证和FDA注册
  • 过滤后的溶液渗出的杂质极少
  • 50 mm Millex® 针头式过滤器具有疏水化学特性,适用于气体过滤和在线真空泵保护,并经过高压蒸汽灭菌
非无菌Millex® 针头式过滤器
  • 相关应用包括用于溶出度试验、HPLC、UHPLC、LC-MS、离子色谱(IC)和常规颗粒物去除的过滤法样品制备
  • 亲水性PTFE Millex®过滤器经HPLC认证低萃取物
  • 采用亲水性 Durapore® PVDF Millex® 针头式过滤器实现理想的蛋白质样品回收率
  • 非无菌型Millex®针头式过滤装置兼容自动化技术,具有圆顶外壳,可避免过滤器在传输管架上相对晃动,确保滤液在自动化样品制备工作站内平稳、可靠地输送。
  • 非无菌 HPF Millex® 过滤器包括用于去除大颗粒的带刻度的玻璃纤维预过滤器,以及用于精细过滤的0.2 µm 或0.45 µm 膜过滤器。预过滤器和滤膜的组合提供的处理量大大高于无预过滤介质的标准过滤器,在过滤含颗粒溶液时尤其明显。
  • 50 mm Millex®针头式过滤器具有疏水性化学试剂,可用于气体过滤和在线真空泵保护
了解更多有关影响分析物结合针头式过滤器的因素的信息
相关资源
1/2
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。