注射器过滤器
针筒式过滤器是一次性使用的膜基设备,用于在采用 HPLC、离子色谱法、气相色谱法、ICP 和溶出测试等方法进行分析之前,去除液体和气体样品中的颗粒杂质。正确过滤样品可提高分析结果的质量和一致性,减少仪器停机时间。一次性注射器过滤器常用于快速高效过滤。应根据应用进行选择。无菌注射器过滤器用于溶液灭菌或澄清无菌溶液,而非无菌注射器过滤器则用于一般过滤和样品纯化。注射器式过滤器有两个基本特征--膜和过滤器外壳。这两个特性必须与应用和所过滤的溶液相匹配。注射器过滤器滤膜根据成分、过滤直径和孔径大小进行匹配,而注射器过滤器外壳则根据成分和形式与最终应用相匹配。
产品
相关资源
- Millex®针头式过滤器
选择Millex® 针头式过滤器:无菌、非无菌形式。宽滤膜、用于HPLC和UHPLC的外壳、溶出度测试相容性
Millex® syringe filters
Millex® 注射器式过滤器因截留量极小而减少了样品损失。sup>®注射器式过滤器是多种应用的理想之选,包括高效液相色谱样品制备、抗生素和组织培养添加剂过滤以及溶出度测试。我们受控的生产过程可确保过滤器性能可靠。我们的无菌设备还附有质量证书。Millex® 注射器式过滤器有多种不同的滤膜和外壳可供选择,可与各种溶剂和样品类型兼容。
- 设计用于无菌和非无菌小容量过滤(1-200 mL)
- 采用高质量的密理博膜®生产
- 有多种型号可供选择。
- 可提供直径为 4、13、25、33 和 50 毫米的膜
- 最小截留体积可减少样品损失
- 低萃取和低结合膜选项
Whatman® 注射器过滤器
- Whatman Puradisc® 注射器过滤器集优质和经济于一体,是快速、高效过滤 100 mL 以下样品的理想之选。
- Whatman® Puradisc® Aqua 注射器式过滤器专为 COD 和 DOC 分析前过滤环境样品而设计。
- Whatman® Uniflo 注射器过滤器是一次性过滤装置,用于在进行 HPLC 和紫外/可见分光光度法等分析前去除液体样品中的固体。它们有多种孔径为 0.2 μm 或 0.45 μm 的滤膜可供选择,采用聚丙烯包覆外壳,包括无菌和非无菌两种选择。
- Whatman® ReZist® 注射器式过滤器专门设计用于耐有机溶剂。
- Whatman® Spartan® 注射器过滤器为高效和超高效液相色谱(HPLC 和 UHPLC)样品制备提供可重复的有机和水溶液过滤。为了保证批次间的一致性,这些过滤器经过测试和认证,不含水、甲醇和乙腈在 210 和 254 nm 波长下的紫外线吸收物质。聚丙烯外壳的设计确保了从储存转盘到过滤地点的平稳运输。
- Whatman®Anotop®注射器式过滤器在聚丙烯外壳内装有无机 Anopore®氧化铝膜,专门用于制备后续离子色谱和 HPLC 分析所需的样品。
- Whatman® GD/X 注射器式过滤器是一种高粘度过滤器,内含预过滤器,可过滤粘稠、致密或其他难以过滤的高固体含量物质,如环境和食品分析样品。
- Whatman® GD/XP 一次性注射器过滤器是 GD/X 系列的改良产品,使用聚丙烯预滤器,使 GD/XP 适用于需要进行无机离子分析的样品。
Corning® 注射器过滤器
Corning® 注射器过滤器经 HPLC 认证的非无菌注射器式过滤器采用尼龙、再生纤维素或聚四氟乙烯 (PTFE) 膜,聚丙烯外壳具有更强的耐化学性。经过无菌组织培养测试的注射器式过滤器采用聚醚砜、再生纤维素或无表面活性剂醋酸纤维素膜,聚丙烯或丙烯酸共聚物外壳。直径较大的 50 毫米盘式过滤器采用聚四氟乙烯膜和聚丙烯外壳,带有软管倒钩接头,非常适合过滤侵蚀性溶剂或气体,以及需要无菌排放气体的应用。由于它们具有疏水膜,因此也是保护真空管路和泵的理想选择。
Whatman®® 无针管过滤器
Whatman®® 无针管过滤器为高效液相色谱 (HPLC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 分析提供了一种更快、更简便的方法来去除样品中的微粒。Mini-UniPrep® 是一种预装过滤装置,由一个 0.4 毫升容量的腔体和一个柱塞组成。柱塞的一端是过滤膜,另一端是预连接的盖子/隔膜。将活塞压过外腔中的样品,正压迫使滤液进入活塞的储液器。空气从通气孔排出,直到锁紧环啮合,形成气密密封。Mini-UniPrep® 可在几秒钟内放入任何可容纳 2 毫升样品瓶的设备中,以便注入仪器。Mini-UniPrep® 装置可安装在任何可容纳 12 x 32 毫米小瓶的自动进样器中。另外,也可以用针穿透隔膜,抽出样品手动注入分析仪。可与配备敏感针头的 HPLC 仪器上的标准机器人一起使用,从而提高产量。适用于常规 HPLC/UHPLC 分析、复合检测、蛋白质沉淀、溶解度测试、溶出度测试和样品过滤。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。