微生物培养基
微生物培养基由多种物质混合而成,用于促进和支持微生物的生长和鉴定。培养基之中含有营养物质、能源物质、促生长因子、矿物质、金属盐、缓冲盐、胶凝剂(用于固体培养基)。我们提供复杂配方的培养基,确保准确、可重现的微生物试验结果。培养基仍然是制药和食品饮料行业中微生物计数和检测的金标准。微生物培养基制剂可为液体(肉汤)、固体(琼脂平板)、或半固体(深层琼脂),其中固体和半固体培养基含琼脂或明胶等凝固剂。
我们的产品包括一系列的粉末或颗粒状的脱水培养基。出色的制粒技术为您带来最大的便利性和安全性,同时符合最高水平的行业性能标准。即用型培养基在标准生产条件下生产,为时间、设备和熟练人员时常捉襟见肘的微生物实验室解决了无数难题。我们提供即用型90和55mm琼脂平皿、液体培养基瓶、试管或2mL安瓿、肉汤和冲洗液,全面服务您的微生物检测应用。
产品
生物负荷检测培养基
生物负荷检测用于测定成品或未灭菌原料中活性需氧菌数目。我们提供R2A等慢速生长菌培养基,以及生物负荷检测所需的大豆胰蛋白胨消化物培养基,如胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)和沙氏葡萄糖琼脂(如SDA)。现可针对特定的需氧菌检测需求提供特殊培养基。此外,我们还提供生物负荷检测用标准固体培养基平皿(90 mm)、各种瓶装和试管装的增菌培养物液体培养基以及氯化钠-蛋白胨缓冲液。
环境监测培养基
表面和人员监控是维持生产车间洁净,最大限度降低污染风险的关键手段。探索我们的即用型接触平皿、接触玻片和拭子,以对这些监控进行效率监测。
我们提供用于主动式空气监测的沉降和接触平皿装培养基,以及适用于对应空气监测系统的琼脂试纸条。各种各样的沉降平皿制剂可在生产过程中关键点实现连续被动监测。我们针对无菌生产的关键洁净室,提供了ICR拭子、三层袋装和伽马辐照的接触和沉降平皿。
在培养基产品的研制中,我们与用户和机构紧密协作以确保产品贴合客户需求,符合关键和受控环境的国际指南要求,包括EU、cGMP、USP或FDA无菌指南。
培养基灌装试验培养基
培养基灌装(又称工艺模拟)是重要的微生物试验,利用无菌培养基代替药物或饮料产品评估无菌工艺性能。制药行业培养基灌装试验采用的即用型培养基包括胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)和植物蛋白胨肉汤(VPB)。这些液体肉汤均为无菌版,10L袋装供应,且支持定制包装袋。我们精心调配的颗粒培养基可保证制药厂家进行风险极低的高效培养基灌装试验。除即用型培养基外,我们也提供标准和无动物源的TSB培养基。我们的颗粒培养基经过辐照灭菌,并以三层袋包装,可最大限度提高培养基灌装试验的安全性。饮料瓶装生产线和碎冰机的培养基灌装试验可使用我们的林登谷物培养基。
支原体检测培养基
在各种细胞培养体系中,支原体污染都是一种广泛存在且频发的问题。这种微生物属于柔膜菌纲,相对较小(0.2 – 0.3 µm),无细胞壁,因此作用于细胞壁结构的青霉素或其它抗生素对其无破坏作用。这使得它们在培养基中能达到较大滴度,且无常见细菌污染特征(如混浊)。因此,在生产流程的各个环节进行支原体检测是极其重要的。我们提供全套的即用型液体和固体培养基,作为符合欧洲药典6.1 (2.6.7.)和美国药典USP 35(63)要求的支原体检测培养基。
病原体、腐败生物和指示生物检测培养基
原料和食品饮料成品中的微生物会引起产品变质和消费者生病。我们提供种类丰富的即用型脱水培养基,用于病原体、腐败生物和指示生物的常规检测。借助于能够随时随地进行预加热培养基制备和分装的革命性ReadyStream®系统,用于富集步骤的培养基仅需按下按钮即可按需进行提供。培养基是10倍浓缩的,10L袋包装的就可分装成100 L培养基。
无菌检测培养基
无菌检测是重要的GMP微生物检查要求,用以确认产品不含活性微生物。无菌检测对于医疗仪器、药品、制剂、组织材料和其他声明无菌或不含活性微生物的产品至关重要。Steritest™产品主要包括无菌检测培养基和冲洗液,提供最高水平的质量和检测可靠性。大豆胰蛋白胨消化物培养基(大豆胰蛋白胨肉汤)适用于真菌和需氧细菌培养。流体巯基乙酸盐培养基(FTM)主要用于检测厌氧细菌,但也能检测需氧细菌。透明巯基乙酸盐培养基具有与标准FTM一样的促生长特性,但相较于略微混浊的FTM,这种替代配方又能带来额外的澄清度。
培养基补充物和添加剂
许多种类的培养基都需要补充物或添加剂,例如抗生素、甘油或Tergitol™,以确保微生物的最佳生长。浏览我们的系列产品,查找符合您要求的添加剂。
微生物限度检查培养基
微生物限度检查 (MLT) 用于评估非无菌药品、保健品或化妆品生产样品(从原材料到成品)中存在的特定微生物活体的数量和种类。该检查通过确认某些微生物的定量限度是否超标,提供受检产品安全性信息。此检查涵盖耐胆汁革兰氏阴性菌以及 大肠杆菌、 沙门氏菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、梭菌 和 白色念珠菌的检测。其样品制备方法是从待测成分或产品中随机抽取的多份样品混合。如果样品含有抑菌物质,则必须事先通过稀释、中和、过滤、灭活或其他适当方法去除。必须格外小心,以免引入外部微生物污染。
我们提供用于微生物限度检查,符合美国药典第61和62章以及欧洲药典第2.6.12和2.6.13章要求的 高质量培养基。这些稳定如一的培养基按照最高标准进行质量控制,并提供多种配方的脱水培养基。
相关资源
- Article: Comparison of Granulated and Powdered Dehydrated Media
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Article: Culture Media for Compendial Methods
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
- Brochure: Dehydrated Culture Media
From basic to prime NutriSelect® and GranuCult® dehydrated culture media – according to your microbial testing needs.
- Brochure: Convenient Culture Media Solutions
With the industry frequently facing new guidelines, staying upto-date with regulatory requirements becomes more and more challenging. The latest and most important change is the new EN ISO 11133:2014 – a quality standard for the preparation and quality control of culture media used for food and water testing.
- Brochure: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
The stakes are high: mycoplasma testing of cell cultures for vaccine or protein therapeutics production is pivotal because sterilizing them by autoclaving isn’t possible, and sterile filtration is difficult because of their small size.
- Data Sheet: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Easy to use with all Steritest™ devices. A non-coring, large diameter septum area is easy to pierce for operator safety and productivity.
- Data Sheet: ICRICRplus Contact and Settle Plates
We offer a broad range of ready-to-use culture media to detect a wide range of microorganisms. Supplementation of the media with neutralizers like lecithin, polysorbate 80, histidine and sodium thiosulfate facilitates the growth of organisms in the presence of anti-microbial components.
- Flyer: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
- Flyer: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
As a worldwide leading provider of industrial microbiology solutions, we address the needs of customers in industries where consumer safety is a major concern. Food manufacturing is particularly sensitive due to the potentially grave consequences that product contamination may have on the health of consumers.
- Flyer: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
When producing low-acid aseptic beverages, you want to be sure that your filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts or molds — not only because millions of product units may be lost. Contamination can result in considerable reprocessing, disposal and product-recall costs, as well as damage to brand reputation and consumer confidence.