Cytiva®
Cytiva® 是一家全球领先的生命科学公司,提供全面的工具和技术组合,旨在增强研究人员和生物制药公司从发现到交付的各个阶段的能力。Cytiva® 树脂因设定色谱领域的黄金标准而闻名,是 75% 经 FDA 批准的生物治疗生产工艺不可或缺的一部分。您可以从 MabSelect® 等值得信赖的树脂中进行选择,也可以使用提供自动化和高效率的 AKTA® 系统简化您的色谱工作流程。此外,您还可以通过 Whatman® 和 Pall® 探索业内最多样化的过滤解决方案组合。有了Amersham®,您就可以轻松完成免疫印迹。加入我们的行列,共同推动科学进步,改善人们的生活--我们一起推动突破,为世界带来有意义的改变。
产品
色谱
全世界的研究人员都依赖 AKTA® 系统和 Cytiva® 预包装色谱柱和树脂来分离和纯化目标分子。无论分子或工作流程如何,Cytiva® 都能为每一步量身定制解决方案。我们提供的产品包括:
- 亲和树脂:从值得信赖的选项中选择,如 MabSelect®、Protein Select®、His-tag、GST-tag、Strep-tag、MBP 标记树脂、Protein A、Protein G 和 Protein L。
- 尺寸排除树脂:使用我们可靠的 Sepharcyl®、Superose® 和 Superdex® 树脂。
- 离子交换技术:利用 Capto® 和 SOURCE® 实现高效分离。
- 疏水作用树脂:探索辛基、苯基和丁基等选择。
过滤
Cytiva®通过Whatman®和Pall®自豪地提供业界最全面的过滤设备和膜选择。
- Whatman®解决方案: 以 250 年的专业技术为后盾,Whatman® 产品专为每次都能有效工作而设计。从纤维素、玻璃、石英、尼龙、PVDF、PTFE 和 PES 等各种膜中进行选择。了解我们的过滤设备,如 Uniflo™ 和 Puradisc™ 注射器过滤器,以及 Uniprep™ 无注射器过滤器。
- Pall®解决方案:Pall®现已成为我们产品组合的一部分,您可以获得基础和前沿的生命科学过滤解决方案。Acrodisc® 注射器过滤器是值得信赖的选择,您还可以选择 Supor®、Nylaflo®、Versapor®、Metricel®、Emfab®、TissuQuartz™、PVC、PTFE 和玻璃。此外,Pall® 过滤漏斗产品组合可满足您的微生物学和测试需求,Nanosep®、Microsep®、Macrosep® 和 Jumbosep® 离心过滤器浓缩样品。
Western印迹
作为增强化学发光(ECL)检测的先驱,Amersham®不断创新其产品组合,以满足您所有的Western印迹需求。选择 ECL Prime 以获得灵敏度最高的 ECL 系统。利用 DualVue™ 和 Rainbow 标记确保结果准确无误。Amersham® 还提供孔径从 0.1 到 0.45 µm 的高质量硝酸纤维素和 PVDF 印迹膜。最后,采用Pharmalyte®载体两性溶解物在pH梯度上进行等电点聚焦,可根据等电点(pI)有效分离带电分子(蛋白质或肽)。
梯度密度培养基
Ficoll®和Percoll®是全球公认的培养基标准,旨在通过梯度密度离心分离单核细胞、病毒和亚细胞颗粒。
磁珠
使用Sera-Mag® SpeedBeads可提升您的检测和纯化方法。这些胺封端磁性颗粒是均匀、胶体稳定、单分散、无孔的超顺磁性球体,采用专有的核壳方法制成。磁芯由苯乙烯和酸单体通过自由基乳液聚合制成的羧酸改性颗粒组成。磁铁矿(Fe3O4)被包覆在这一核心颗粒上,并用专有聚合物封装,而最终表面则用专门的方法进行处理,以最大限度地减少非特异性蛋白质结合。使用 Illustra® 提取试剂盒以及 NAP®、Sephadex® 和 RNAspin 色谱柱进行核酸样品净化。与传统的 PCR 方法相比,Phi29 能提供保真度更高的扩增效果。
相关资源
- Article: RNA isolation from blood, cultured cells, and animal or plant tissue on Whatman® FTA™ cards
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
- Protocol: Reliable extraction of DNA from Whatman® FTA™ cards
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- Article: Troubleshooting 2-D DIGE Results
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
- Protocol: Processing Small Tissue or Cell Samples using Sample Grinding Kit
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
- Protocol: Protease Inhibition using Protease Inhibitor Mix
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
- Protocol: Two-Dimensional Separation of Protein Samples
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
- Protocol: Troubleshooting first-dimension IEF: Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing System
Troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from Cytiva.
- Protocol: Desalting Samples Using Mini Dialysis Kit
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
- Protocol: Cleaning Up Samples using 2-D Clean-Up Kit
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
- Protocol: Protein Determination using 2-D Quant Kit
用BCA法定量测定溶液总蛋白浓度的标准程序。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。