Merck
药物递送制剂和技术
纳米制剂开发的分步说明
让药物递送制剂和颗粒合成变得简单
药物递送制剂对于许多活性药物成分(API)的递送、功效和稳定性都是必需的,并随着近期mRNA疫苗和其他核酸等疗法的进展而变得尤为重要。
我们的NanoFabTx™制剂试剂盒专为从纳米级到微米级载药颗粒的简便且可重现合成而设计。针对纳米制剂的开发提供了带有分步教程的详细实验方案,无需进行冗长的试错优化。NanoFabTx™制剂试剂盒和脂质混合物既可与传统的纳米沉淀或挤出方法一共使用,也可与NanoFabTx™微流控设备套件结合使用,用于快速合成成分明确的药物递送颗粒。
阅读详情
产品
显示113的1-20
变更视图
显示113的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 113 结果的1-20
NanoFabTx™平台的潜在应用包括:
  • 小分子和核酸递送
  • 脂质体、纳米颗粒和微米颗粒最佳制剂的筛选和选择
  • 优化的粒径控制和测定
  • 载药量和效率优化
NanoFabTx™药物封装纳米颗粒用于小分子递送的图示。
用于药物封装颗粒合成的NanoFabTx™聚合物药物制剂试剂盒
我们的NanoFabTx™药物制剂试剂盒设计用于制备特定尺寸的聚合物微米和纳米颗粒,从而用于小分子药物递送。每个试剂盒包含经合理选择的聚合物,它们是由我们制剂科学家开发并检测的。通过提供多种聚合物供选择,包括PEG化和非PEG化的生物可降解聚合物PLA、PLGA和PCL,我们的NanoFabTx™制剂筛选试剂盒让聚合物选择和优化变得简单。
NanoFabTX™核酸封装脂质体用于基因递送的图示。
用于脂质体生产的NanoFabTx™脂质混合物
脂质体广泛用于多种疗法,包括小分子、核酸(mRNA、siRNA、DNA)、蛋白质和肽。我们的NanoFabTx™脂质制剂混合物是用于脂质体制备的精选脂质混合物。我们可提供各种脂质混合物来满足您的纳米制剂需求,包括聚乙二醇化、阳离子化和功能化的脂质体。
NanoFabTX™微流控芯片进行用于药物递送的微米和纳米颗粒、脂质颗粒和脂质体合成的图示.
用于聚合物和脂质纳米颗粒合成的NanoFabTx™微流控设备套件
微流控设备为快速和可重复的微米颗粒、纳米颗粒、脂质纳米颗粒和脂质体制造提供了一个平台。与传统方法不同,基于微流控的纳米颗粒合成可实现可控的粒径和小尺寸分布,并可轻松放大以生产临床前试验所需的更大批量。
我们的NanoFabTx™微流控设备套件包括预组装的微流控玻璃芯片、管道和配件,可直接与注射泵或加压泵系统相连,如Dolomite Microfluidics Mitos P-Pump。NanoFabTx™微流控设备套件旨在与我们的NanoFabTx™药物制剂试剂盒和脂质混合物配套使用。