Merck
生物加工中的膜色谱法
我们的 Natrix® 色谱膜技术将下游生产效率和灵活性提升到了一个新的水平。其大孔结构结合高官能团密度,可在超快流速下实现高负载能力和出色的杂质去除效果。凭借在一次性使用和可扩展格式下的卓越性能,我们创新的 Natrix® 产品能够提高工艺经济性并提升设施利用率。
两台 Natrix CH 膜色谱装置:右侧为 Natrix CH micro,左侧为 Natrix CH bench
Natrix® CH 色谱膜
色谱纯化是生物分子纯化过程中常见的瓶颈。凭借高负载能力和超快流速,我们的 Natrix® 色谱膜以可扩展的一次性使用形式,实现了卓越的杂质去除效果。这项创新技术不仅解决了您面临的诸多纯化难题,还使下游生产效率提升至全新水平,同时提高了工艺经济性并优化了设备利用率。
两支白色的垂直线性灯管,置于纯白色背景前。这些荧光灯管采用细长管身设计,底部配有用于安装的灯座。
Natrix® Q 色谱膜
一种高容量、高通量、强阴离子交换膜色谱装置,专为生物分子的流通过滤纯化以及内毒素、病毒、高分子杂质(HCP)和核酸的去除而设计。
Natrix® Q 色谱膜是一种多孔聚丙烯酰胺水凝胶,其惰性、大孔膜支架内直接聚合了高密度的侧链季铵(Q)结合基团。 其相互连通的多孔结构和高官能团密度,在保持宽范围缓冲液条件下卓越的杂质去除能力的同时,实现了高流速和高负载容量。Natrix® Q 色谱膜装置可提高您的生产效率、灵活性、经济效益和工艺稳定性。
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。