Merck
澄清预过滤器
制药和生物制药生产中使用的澄清预过滤器的实例
Clarigard® 和Polygard® 澄清预过滤器在生物制药生产的不同步骤中去除颗粒。这些聚丙烯过滤器有胶囊和滤芯两种形式,具有多种尺寸以满足不同的应用需求。
  • Clarigard® 过滤器 具有 99.99% 的颗粒截留率,保护下游操作,并提供低可萃取物和广泛的化学兼容性。
  • Polygard® 过滤器以最小的压差提供高纳垢容量。这些标称规格的过滤器可用于多种应用中液体和气体中颗粒的去除。 
产品
显示262的1-20
变更视图
显示262的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
相关产品资源
1/2