无菌与无菌采样解决方案
一个控制良好的药物生产过程,要实现稳定的高质量产出,关键在于可靠的采样。在制药和生物制药工艺中采用手动无菌采样或自动化采样解决方案,可最大限度降低污染风险,并实现准确、具有代表性的样品采集,从而保障可靠的工艺控制。我们的产品涵盖创新型手动无菌采样和自动化采样解决方案,旨在提升您工艺流程中任何环节的效率与可靠性。
手动无菌采样解决方案
我们的NovaSeptum® GO和NovaSeptum® SURe封闭式无菌采样系统,可在整个药品生产过程中提供安全且具有代表性的采样,涵盖无菌性、生物负荷、支原体及内毒素检测。即插即用的设计兼具便捷连接性与多种容器选项,最大限度降低污染风险,保障样品与工艺的完整性。
自动化无菌采样解决方案
我们的MAST®自动采样解决方案通过最大化效率实现高频测量,从而提升工艺理解与控制能力。凭借更高的采样频率和极少的操作接触点,您可获得在线近实时分析,同时缩短周转时间、实现快速样品转移与可追溯性,并保持样品源的无菌状态。
探索更多分类
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。