Merck
气体和通风过滤器
空气或通风过滤器,用于无菌通风的筒式和胶囊式过滤器
Aervent® 气体和通风筒式过滤器和胶囊过滤器
在整个生物制造过程中,含有疏水膜的气体、通风口或空气过滤器被用作通风口,以保持加工罐和封闭系统中接近环境的压力。这些过滤器可防止偶然进入的微生物和产品气溶胶释放到环境中。
气体过滤器的选择取决于过滤器的位置、尺寸、灭菌和完整性测试需求。我们的灭菌空气过滤器有滤芯式和一次性胶囊式两种形式,并提供符合法规要求所需的文件支持。每个灭菌级过滤器在生产过程中都经过完整性测试。
如需帮助选择适合您的流程的过滤器,请联系我们.
产品
显示32的1-20
变更视图
显示32的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 32 结果的1-20
页码 1 来自 2
消毒气体或通风过滤器选项
消毒气体或通风过滤器选项
兼容伽马射线Autoclave & Steam in Place 兼容
Millipore Express® SPG 过滤器
  • 与伽马射线兼容的灭菌 0.2 µm PES* 膜囊 过滤器
  • 用于一次性应用中的气体过滤和排气
*PES:PES: 聚醚砜
**PTFE: 聚四氟乙烯
Aervent® 过滤器
  • 灭菌 0.2 µm PTFE** 膜囊式和滤芯式过滤器
  • 用于需要有效细菌截留的气体过滤
艾瑞克斯®过滤器
  • 灭菌 0.2 µm PTFE** 膜滤芯过滤器
  • 经济高效的选择
  • Millipore Express® SPG(无菌γ射线)胶囊过滤器含有灭菌级疏水 0.2 μm 聚醚砜(PES)膜。
  • Aervent®囊式和筒式过滤器含有灭菌级 0.2 μm 疏水性聚四氟乙烯(PTFE)膜,建议用于需要验证细菌和病毒截留能力的关键排气步骤。我们较小的 Aervent®-50 胶囊专为需要能够去除大于 0.2 µm 的颗粒和微生物的过滤器的小规模气体管路和空气排放应用而设计。
  • Aerex®滤芯过滤器含有灭菌级 0.2 μm 聚四氟乙烯 (PTFE) 膜,是从潮湿气流中去除细菌和病毒的经济有效的选择。这些过滤器可通过高压灭菌器进行灭菌处理。
Compliance
所有密理博快滤®、Aervent®和Aerex® ;过滤器的设计、开发和制造均符合经认可的注册机构根据 ISO 9001 质量体系标准批准的质量管理体系,并附有质量证书。
相关资源
1/2
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。