Merck
Amicon® 设备
浓缩蛋白质,避免流失。使用Amicon® Ultra 过滤器浓缩蛋白质,能可靠地回收蛋白质。Amicon®超滤设备提供了一种快速、可靠的方法来浓缩蛋白质和其他生物分子,按分子量分离生物和环境样品中的成分,并对蛋白质和抗体进行脱盐和透析,以便制备样品。我们设计的 Amicon® Ultra 过滤器采用了低结合力的 Ultracel® 再生纤维素膜,以确保更精确的分子量截断和更高的蛋白质回收率。
产品
显示34的1-20
变更视图
显示34的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 34 结果的1-20
页码 1 来自 2
相关资源
1/2
Amicon® 超离心过滤器 超滤指南
在使用 Amicon® Ultra 离心过滤设备进行超滤时,使用以下四个技巧可最大限度地提高样品回收率。
选择合适的薄膜
A close-up view of a laboratory tube is shown, highlighting the liquid inside. An enlarged section on the right illustrates the separation of particles within the liquid, with arrows indicating movement or flow. The tube has a pink cap at the top.
对于再生纤维素膜,选择截留分子量为目标分子大小一半的膜。
将设备放置在正确位置
Two laboratory tubes are depicted side by side. The left tube has a red "X" mark, indicating an incorrect position, while the right tube has a green checkmark, signifying the correct orientation. A circular component with multiple holes is shown in the background.
将设备放入离心机,其中一块膜板与离心机顶部平行,另一块膜板朝向离心机中心。膜板不应垂直于离心机外缘。
考虑样本灵敏度
A laboratory centrifuge is illustrated, with its lid open, revealing a circular platform with multiple holes for test tubes. Two blue snowflakes are depicted on either side, suggesting a cold environment or refrigeration.
使用冷藏离心机处理对温度敏感的样品。
防止蛋白质堆积
An illustration of a laboratory tube with a pink cap is shown. The tube features a blue mechanism that moves up and down, indicating the action of drawing in or dispensing liquid. A pink rectangular component is positioned next to the tube.
用移液管上下移动样品,防止蛋白质极化,因为极化会导致浓度受阻。
如何选择 AMICON® 超滤膜
  1. 确定样品的起始体积 ;
  2. 确定您感兴趣的大分子的分子量 (MW),然后选择截留分子量 (MWCO) 比大分子的 MW  小 2-3 倍的超滤膜。
  3. 选择包装尺寸 
AMICON®。超速离心过滤装置
Amicon®超速离心过滤装置可对稀释和复杂样品基质进行快速超滤,并具有高浓缩因子。垂直设计和膜表面积可实现快速样品处理、高样品回收率以及高达 80 倍的浓缩倍数。
特点
  • 高回收率(90-98%): Ultracel®再生纤维素膜在一系列分子量截止范围内 
  • 快速处理时间:立式膜减少了浓度极化和膜堵塞,可在 10-15 分钟内实现超快速纺丝
  • 低非特异性结合:热封膜最大程度地减少了下游萃取物
  • 方便的样品监测:半透明外壳和体积分级
  • 直接移液器取样 省去了回收浓缩液的处理步骤
  • 反向旋转 能力 提供一致的和最大的蛋白质回收率,即使是小的、稀释的样品
  • 低样品损失:过滤装置中的物理死区可防止样品旋转变干和潜在的样品损失
  • 广泛的化学兼容性:与各种水溶液兼容,pH 值从 1 到 9 不等
  • 稳定可靠的样品制备:浓度系数可预测,样品不会变干 
  • 快速蛋白质浓缩:单步浓缩 25 至 80 倍
Amicon® Ultra 离心设备 是 ;提供四种不同容量的标称分子量限 (NMWL):3 kDa、10 kDa、30 kDa、50 kDa 和 100 kDa:
  • Amicon® Ultra 0.5 mL 离心过滤器
  • Amicon® Ultra 2 mL 离心过滤器 
  • Amicon® Ultra 4 mL 离心过滤器 
  • Amicon Ultra 4 mL 离心过滤器 
  • Amicon® 超 15 mL 离心过滤器 
分子量 (MW)
Amicon® Ultra-0.5 过滤器Amicon® Ultra-2 过滤器Amicon® Ultra-4 过滤器Amicon® Ultra-15 过滤器
起始容量< 0.5 mL< 2 mL<4 mL< 15 mL
蛋白质目标尺寸分子量(Da)
6kDa<MW<20kDa3,000<3,0003,0003,000
10,00010,00010,00010,000
60kDa<MW<100kDa30,00030,00030,00030,000
50,00050,00050,00050,000
200kDa<MW100,000100,000100,000100,000
选择转子和 G 力
Amicon® Ultra-0.5 过滤器Amicon® Ultra-2 过滤器Amicon® Ultra-4 过滤器Amicon® Ultra-15 过滤器
起始容量< 0.5 mL< 2 mL< 4 mL< 15 mL
最终体积15-20微升15-70微升50微升200µL
设备设计标准 1.5 mL标准 15 mL标准 15 mL标准 50 mL
固定角度 (35°) 转子14,000g
1,000 g 反向旋转
7,500 g
1,000 g 反向旋转
5,000 g for 100k
7,500 g for all other MW
5,000g
Swinging Bucket RotorN/A4,000g
1,000 g反向旋转
4,000 g4,000 g
浓度系数
Amicon® Ultra-0.5 过滤器Amicon® Ultra-2 过滤器Amicon® Ultra-4 过滤器Amicon® Ultra-15 过滤器
起始容量< 0.5 mL< 2 mL< 4 mL< 15 mL
最终体积15-20 µL(反向旋转)15-70 µL(反向旋转)50微升200微升
浓缩因子14X-67X80X75X
应用
  • 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品
  • 纯化组织培养提取物或细胞裂解液中的大分子成分,并在 HPLC 之前去除蛋白质
  • 从柱洗脱液中浓缩稀释或预纯化的蛋白质
  • 脱盐、缓冲液交换和蛋白质透析
  • 从柱洗脱液中浓缩稀释或预纯化的蛋白质
  • 从柱洗脱液中浓缩稀释或预纯化的蛋白质
  • 脱盐、缓冲液交换和蛋白质透析
  • 尺寸排除和蛋白质分馏
AMICON®专业适配器
Amicon®专业适配器专为与Amicon® Ultra 离心过滤装置配合使用,可同时进行多种蛋白质工作流程,包括但不限于透析、重滤、亲和纯化、缓冲液交换、过滤辅助样品制备 (FASP) 和浓缩。Amicon® Pro适配器是市场上唯一一款能在单个设备中灵活执行任何或所有蛋白质工作流程操作的产品,无需转移样品即可获得最大回收率。
Amicon® Pro Adapter 由一个用于洗涤和缓冲液交换步骤的 10 mL 腔体、一个可插入亲和树脂并同时洗脱和浓缩蛋白质和抗体的熔块以及一个可调节流量以控制连续重滤的交换管头组成。
特点
  • 灵活性:专为同时进行抗体和蛋白质标记、纯化、样品浓缩或受控重滤而设计
  • 提高回收率:省去样品转移步骤,减少蛋白质损失
  • 节省时间:在单个设备中结合多个蛋白质工作流程
应用
  • 连续重过滤的缓冲液交换
AMICON® STIRRED CELLS
爱美康®搅拌细胞搅拌池使用高流速加压超滤 (pUF) 来处理大量样品,以实现快速浓缩、重滤和缓冲液交换。气体压力直接作用于样品池进行过滤。兼容的膜过滤器包括Ultracel® RC(再生纤维素)和Biomax® PES(聚醚砜)膜,其标称分子量限制范围很广,从 1kD 到 500kDa。高于膜的标称截留分子量(NMWCO)的溶质被截留在细胞中,而低于截留分子量的水和溶质则进入滤液并流出细胞。
特点
  • 大容量超滤:提供三种不同尺寸,处理量从 50 mL 到 400 mL 不等,可选配 800 mL 外部储液器以扩大容量
  • 温和的样品浓缩:磁力搅拌最大程度地减少了浓度极化和剪切变性
  • 快速超滤:流速高,可处理浓度高达 10% 的麦考酚酸盐溶液
  • 可重复使用和高压灭菌:Amicon®搅拌池可高压灭菌
  • 安装简便、安全:管路快速接头
  • 集成安全功能:采用螺纹和泄压阀,无需外部外壳。这意味着组装和拆卸更容易,并能非常清楚地确认设备已正确组装
应用
  • 浓缩、重过滤和交换大分子溶液的缓冲液,包括蛋白质、酶、抗体和病毒
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。