磷酸酶和蛋白酶抑制剂
磷酸酶和蛋白酶抑制剂鸡尾酒用于防止蛋白质在提取、样品制备和分析过程中发生蛋白水解和去磷酸化。我们提供各种磷酸酶和蛋白酶抑制剂鸡尾酒以及单个抑制剂,可在样品制备过程中防止样品降解并保持蛋白质的原生状态。我们的鸡尾酒抑制剂是针对特定组织(包括哺乳动物、植物、细菌和酵母)设计和优化的。
产品
磷酸酶和蛋白酶抑制剂鸡尾酒
在细胞信号传导过程中,目标蛋白被蛋白激酶磷酸化,将磷酸基团转移到特定位点,并在细胞裂解时被内源性蛋白磷酸酶清除。磷酸酶抑制剂有助于在细胞裂解和蛋白质提取过程中保持磷酸蛋白的活性和状态。磷酸酶抑制剂专为广谱使用而定制,可抵御特定类别的磷酸酶,适用于细胞裂解液和组织提取物,包括含有去垢剂的样品。
在蛋白质表达和分离过程中,内源性蛋白酶会迅速降解蛋白质样品,从而降低表征和分析所需的蛋白质样品的质量和数量。蛋白酶抑制剂鸡尾酒和高特异性蛋白酶抑制剂可确保蛋白质提取和制备过程中蛋白质的完整性。蛋白酶抑制剂适用于多种类型的样品,包括细菌细胞提取物、哺乳动物细胞、组织提取物、植物细胞、组织提取物、酵母和真菌提取物。保护您的蛋白质制剂免受常见蛋白酶的侵害,包括丝氨酸蛋白酶、金属蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、氨肽酶和天冬氨酸蛋白酶。
ReadyShield®磷酸酶和蛋白酶抑制剂鸡尾酒
ReadyShield®抑制剂鸡尾酒的配方不冻结,可从冷冻室直接使用。除了这种即开即用的形式外,ReadyShield®抑制剂鸡尾酒还提供以下功能和选项:
- 可提供蛋白酶、磷酸酶或组合鸡尾酒
- 为各种类型的样品量身定制
- 每种鸡尾酒中包含哪些抑制剂一目了然
要了解有关 ReadyShield® 磷酸酶抑制剂鸡尾酒的更多信息,请点击此处。sup>® 磷酸酶和蛋白酶抑制剂鸡尾酒的更多信息,请浏览我们的 ReadyShield®常见问题页面,其中包括一个方便的选择表,可帮助您选择适合您工作流程需要的 ReadyShield® 产品。
RochecOmplete™。抑制剂鸡尾酒
罗氏提供多种方便的 蛋白酶抑制剂鸡尾酒以及优化的裂解试剂,以确保获得最高产量的完整和功能性蛋白质。
- 抑制几乎所有组织或细胞类型(包括动物、植物、酵母、细菌和真菌)提取物中的蛋白水解活性
- 方便的速溶片剂无需称重即可加入裂解缓冲液中
- 罗氏经典cOmplete™片剂,用于常规蛋白质提取和分析
- PhosSTOP™ 磷酸酶抑制剂鸡尾酒片剂用于抑制多种样品(哺乳动物、植物、酵母和细菌)中的广谱磷酸酶
- cOmplete™ ULTRA 或 cOmplete™ 片剂与 PhosSTOP™ 片剂一起使用,可全面防护蛋白酶和磷酸酶
相关资源
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Phosphatase Inhibitor Cocktail
磷酸酶抑制剂对于所有类型的磷酸化研究都至关重要。对比磷酸酶抑制剂混合物,选择更适合您的研究的产品。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。