Merck
主页Services定制产品开发Eshmuno® Fit定制亲和树脂开发服务
Eshmuno® Fit定制亲和树脂开发服务
利用Eshmuno® Fit定制亲和树脂开发服务简化下游加工效率。我们的方法使用耐苛刻条件的定制Nanofitin®配体,专门为您的目标分子设计,并将它们偶联到成熟的Eshmuno®基础珠。这让我们能够创建定制和优化的亲和树脂,以解决您的特定纯化挑战。
优点:
  • 产量高,即使是难以纯化的分子也不例外
  • 只需一步即可达到高纯度水平,简化了纯化过程
  • 通过减少下游处理步骤,改进并简化整个纯化工作流程
  • 通过优化和简化下游工艺,实现成本节约,提高效率,增加有价值治疗药物的回收率
  • 易于扩展,确保通过扩展和灵活制造实现一致性能
为什么选择Eshmuno® Fit定制亲和树脂开发服务?
  • 多样性:我们的技术依赖由超过1e14 Nanofitin®变体组成的库,可定制生成用于亲和分离各种靶分子(如疫苗、病毒载体和新型 mAbs)的配体。
  • 量身定制的耐腐蚀稳定性:可重复使用,降低耗材成本。
  • 多功能性:结合位点的随机化配合核糖体显示筛选平台,可根据特定相互作用和定制工艺条件定制配体。
  • 模板化生产:在受控条件下制造。建立了质量体系,通过ISO 9001和Rx-360审计点认证。
  • 项目执行:依靠我们专业的技术专家和项目经理团队,确保全程实施定制亲和树脂。
Eshmuno® FIT框架
科学家在实验室里处理样品和电子移液器
配体发现与表征
  • Comprehensive Nanofitin®配体筛选,为您的特定纯化需求量身定制
  • 识别多达20种配体
  • 亲和常数测定(KD)、洗脱条件筛选和相关工艺参数测试
科学家在实验室仔细观察手中的试管
  • 选定配体的多达3个预包装原型,与Eshmuno®基质耦合
  • 物理特性测试
  • 功能测试,包括静态结合能力、动态结合能力和原位清洁
实验室显示器前方的科学家,使用一些试管进行实验
  • 6个统计批次,包括双喹啉酸(BCA)蛋白检测和动态结合能力
  • 科研规模生产(ISO9001)
  • 质量控制测试,包括双喹啉酸(BCA)蛋白检测、动态结合能力等。
生产车间里全副武装的科学家
  • 扩大Nanofitin®配体和树脂生产规模
  • 扩展规格的定义
  • 分析方法的验证
  • 通过合格批次进行工艺验证
  • 符合GMP应用的质量和法规要求
  • 法规支持文件