Merck
主页ServicesIVD开发与生产定制诊断抗体开发与生产服务
定制诊断抗体开发与生产服务
克服工艺挑战
与深谙诊断免疫检测开发之道的合作伙伴携手,简化细胞系开发、工艺放大及抗体生产流程。无论是新检测方法的开发,还是现有检测方法的工艺放大与生产,我们都能增强您的体外诊断(IVD)能力,缩短产品上市周期。
我们可以直接与您合作,根据您的具体要求开发解决方案并制备抗体(可能设有最低起订量)。凭借数十年来在医疗和制药应用领域抗体开发方面的丰富经验,我们的产品均在内部按照GMP标准生产。您的定制抗体是在符合ISO 13485标准的制造环境中,通过可持续的细胞系生产工艺制备而成,并遵循21 CFR Part 820质量指南,提供完整的文件记录以支持MDSAP审核。
体外诊断(IVD)用抗体开发 
凭借数十年来在抗体规模化生产、侧流膜及试剂制造方面的丰富经验,我们具备独特的资质,能够协助您开发和优化免疫检测组件。我们的服务及生产流程均由内部团队中的合格且受过专业培训的专家负责完成。
一幅关于96孔板的卡通图,图中不同颜色的孔位显示了细胞的差异染色情况,例如
定制细胞系开发
  • ELISA、CLIA、PCR、床边检测、血型鉴定及免疫组化检测用原材料
  • 分子生物学
  • 用于重组蛋白生产的载体构建
  • 重组蛋白表达
  • B细胞克隆平台
  • 瞬时转染表达平台
  • 抗体逆向工程
  • 稳定细胞系的构建与优化
用于诊断抗体规模扩大的小型生物反应器示意图
诊断用抗体的生产规模扩大
  • 合同生产
  • 发酵工艺优化
  • 纯化优化
  • 无血清培养适应
  • GMP细胞库
  • 定制化质量控制
  • 大包装与定制包装
一幅漫画,画面中一个装满抗体小瓶的盒子,暗示着诊断用抗体的生产
诊断试剂抗体生产
  • 风险缓解
  • 大规模合同生产
  • 订单与库存管理支持
  • 质量服务与支持
  • 无菌与非无菌生产生物监测
Cell Marque™ 体外诊断(IVD)定制抗体服务——适用于免疫组化(IHC)
30 多年来,Cell Marque™ 组织诊断公司作为组织诊断检测领域的市场领导者,始终提供无与伦比的专业技术,专注于免疫组化(IHC)的体外诊断(IVD)抗体。凭借广泛而多元的科学知识,结合健全的质量和监管体系,我们能够为合同研究组织(CRO)、GMP 制造商、制药及诊断开发商提供可靠且可重复的 IVD IHC 抗体,以满足广泛的应用需求。
借助我们业界领先的技术专长,通过定制抗体服务为您设计和/或优化特定抗体。从构思到全面生产,我们支持您抗体项目的每个阶段。无论您需要对现有抗体进行优化,还是需要根据您的性能规格量身定制的解决方案,我们都随时为您提供帮助。每个项目都将受益于我们内部专家顾问团队的资源,包括资深研发科学家、专业的内部病理学家团队以及技术专家。
点击此处申请咨询
我们的服务包括:
  • 杂交瘤细胞系建立
  • 稳定CHO细胞系构建
  • 从生物反应器到多种规模发酵的规模化生产
  • GMP细胞库建立
  • 定制培养基方案
  • 无血清培养适应
  • 重组抗体生产
  • 发酵与纯化优化
  • 定制化质检方案
  • 瞬时转染表达
  • 新型B细胞克隆平台
  • 抗体产率与性能优化
  • 逆向工程
  • 肽设计
  • 免疫原设计
  • 抗体纯化
  • 检测方法开发研发
血型鉴定抗体开发
Millipore® 血型鉴定中间体产品系列(FFMU)专为后续生产设计,是来自表达人源或小鼠单克隆抗体细胞系的标准化细胞培养上清液。这些 FFMU 中间体用于配制成品血型鉴定试剂或设备。通过稀释、混合(如适用)及添加化学试剂,制造商可配制出具有适合其特定应用反应特性的成品试剂或设备。 每批产品的效价均经过严格控制,以确保与内部参考批次的效价一致。所有 FFMU 均含有 0.1%(w/v)叠氮化钠作为防腐剂。
目前,FFMU系列的大多数抗体均已根据共享生产协议获得美国食品药品监督管理局(FDA)的许可。
其他抗体合同生产服务
  • 组织培养——细胞库及接种物制备
  • 发酵——分批与连续
  • 下游加工——澄清、浓缩、透析、纯化、定制偶联
  • 在ISO 14644 7级洁净室、
  • 5级层流罩
  • 质量控制检测——包括微生物鉴定、血清学、pH、蛋白质、ELISA、HPLC、IEC、Western blot、IHC、定制特异性检测开发
  • 产品放行——批次审核、CoA生成、全球分销
体外诊断(IVD)检测试剂开发合同制造服务
当研发重点发生变化,或诊断试剂的开发与生产变得过于耗费资源时,合同制造(CMO)可能是一个可行的选择。
OEM与CMO服务包括:
  • 关键原材料采购
  • 供应链管理
  • 风险管控
  • 工艺放大技术支持
  • 组件或整套套件制造
  • 质量控制服务
我们很荣幸能与全球最大的诊断设备制造商合作,并协助新兴诊断公司应对合规要求,推出将改变医疗保健行业的产品。
OEM 与代工制造
联系我们
感谢您对我们的定制OEM制造和包装服务感兴趣。请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
标有 * 的字段为必填项。
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。