技术规格说明书
产品名称
水 for TOC analysis
货号
78533
产品品牌
SIAL
CAS号
7732-18-5
分子量
18.02
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
SUITABILITY TEST (HPLC)CORRESPONDS TO STANDARD
TOTAL ORGANIC CARBON≤ 0.10 mg/l
EXPIRY PERIOD18 MONTHS