Merck
  • Home
  • Search Results
  • EDTA,二钠盐,二水合物,分子生物学级-CAS 6381-92-6-Calbiochem (1)
EDTA,二钠盐,二水合物,分子生物学级-CAS 6381-92-6-Calbiochem

EDTA,二钠盐,二水合物,分子生物学级-CAS 6381-92-6-Calbiochem

EDTA,二钠盐,二水合物,分子生物学级-CAS 6381-92-6-Calbiochem
Synonyms:
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
372.24

Product Comparison Guide

Use the product attributes below to configure the comparison table. (Select up to 3 total.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Product Number
Product Description
Pricing
EDTA,二钠盐,二水合物,分子生物学级-CAS 6381-92-6-Calbiochem