Merck
主页酶活性测定羧肽酶A酶活检测
羧肽酶A酶活检测
1.目标
标准化羧肽酶A的酶促测定步骤。
2.适用范围
此操作步骤适用于所有包含羧肽酶A的产品,包括但不限于牛胰腺来源羧肽酶A(货号C9268)。
3.定义
3.1 纯水=来自去离子系统的水,25 ºC条件下电阻率>或= 18MΩ•cm
3.2. 羧肽酶A单位定义 – 在pH 7.5、温度25 °C条件下,一个单位每分钟可水解1.0 μmole马尿酸-L-苯丙氨酸。
4.讨论
马尿酸-L-苯丙氨酸 羧肽酶A>马尿酸+苯丙氨酸
5.责任
分析服务实验室人员应按照书面规定执行此程序。
6.安全
有关危险和适当的操作注意事项,请参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
T = 25°C,pH = 7.5,A254nm,光程= 1 cm
7.2 方法:
连续光谱法速率测定
7.3 试剂:
7.3.1 25 mM Tris HCl 缓冲液,含500 mM 氯化钠,pH 7.5,25 °C(缓冲液)
采用纯水,制备含3.03 mg/mL Trizma碱(如货号T1503)、29.2 mg/mL氯化钠(如货号S9888)的溶液。采用1 N盐酸在25 °C下降pH调整至7.50。在室温下保存溶液。
7.3.2 1.0 mM马尿酸-L-苯丙氨酸溶液(Hippuryl-L-Phe) 采用200 Proof乙醇制备含32.6 mg/mL马尿酸-L-苯丙氨酸(如货号H6875)的溶液。样品一旦完全溶解到乙醇中时,采用试剂7.3.1(缓冲液)进一步稀释到0.326 mg/mL。请勿调节此溶液的pH。在室温下储存溶液,并在制备后三小时内使用。
7.3.3 1.0 M 氯化钠溶液(酶稀释液) 采用纯水制备含58.4 mg/mL氯化钠(如货号 S9888)的溶液。在室温下保存溶液。
羧肽酶A溶液(酶)
7.3.4.1 使用前,在室温下现配含有4-8 units/mL羧肽酶A的试剂7.3.3(酶稀释液)。
7.3.4.2 请勿采用低温试剂7.3.3稀释酶。
7.3.4.3 每一等份样品均需采用试剂7.3.3(酶稀释液)配制新鲜稀释液。
7.3.4.4 针对每份样品单独稀释,并再次确认来自同一容器或批次的等份样品一致。
7.3.4.5 倾倒样品前,务必振荡样品,确认所有沉到管底的材料均为均质溶液。
7.4 操作步骤
7.4.1 一次运行一等份,因为最大速率通常出现在第一分钟。
7.4.2 针对试剂7.3.2提供光谱分析空白样。由于试剂 7.3.2具有高吸光度,检测需要在精确度高于吸光度2.0的情况下运行。
7.4.3 将以下成分加入到适宜的石英培养皿中:
7.4.4 使用适宜的恒温光谱分析仪调整至25 °C,然后加入以下成分(ml):
7.4.5 倒置混匀,然后记录大约5分钟内的在254nm出的吸光度。获取一分钟时间间隔内试样和空白反应物的最快线性速率(ΔA254nm/min)。为保证数据有效,每次反应的ΔA254nm/min必须处于0.05至0.1之间。
7.5 计算
7.5.1单位/mL 酶 = (ΔA254nm/min 试样 - ΔA254nm/min 空白样)(3.00)(df)
(0.36)(0.10)
7.5.2单位/mg 固体 =单位/mL 酶
mg 固体/mL 酶
7.5.3单位/mg 蛋白 =U单位/mL 酶
mg蛋白/mL酶
3.00 = 测定的总体积(ml)
df = 稀释系数 0.36 = 马尿酸在254 nm处的毫摩消光系数 0.10 = 所用的酶体积(ml)
7.6 最终测定体系浓度:
在3.00 mL反应混合物中,终浓度为24 mM Tris、0.96% 乙醇、0.97 mM马尿酸-L-苯丙氨酸、512 mM氯化钠和0.4-0.8单位羧肽酶A。
8.参考文献
8.1 Bergmeyer, H.U., Gawehn, K., and Grassl, M. (1974) Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) Volume 1, 2nd ed., 436-437, Academic Press, Inc. New York, NY