Merck
主页流式细胞术ColorWheel®流式试剂3步法制备方案
ColorWheel®流式试剂简单3步法制备方案
依靠混合配对能力,ColorWheel®流式抗体和染料在多色流式实验的设计和扩大中相比预标记一抗具有更高的灵活性流式抗体和染料在多色流式实验的设计和拓展中比预标记一抗具有更高的灵活性,也比标记二抗和标记试剂盒具有更高的简便性。了解如何通过ColorWheel®流式试剂3步法简便制备方案,轻松配制流式细胞分析用优化试剂。
所需材料
该实验方案需要以下材料:
  • 1 ColorWheel®抗体- 单独订购
  • 1 ColorWheel®染料- 单售
    • 该产品与ColorWheel®最终缓冲液一起包装
  • 75 µL磷酸盐缓冲液(PBS) - 用户自备
对于该实验方案,用户需要为待标记的每种ColorWheel® Dye-Ready Antibody(抗体)选择一种ColorWheel® Antibody-Ready Dye(染料),并准备75 µL PBS。每种ColorWheel® Antibody-Ready Dye(染料)都与ColorWheel®最终缓冲液一起包装。
ColorWheel®流式试剂制备方案
ColorWheel®流式试剂制备方案是一种简化的流式细胞分析实验试剂制备方案,只需不到5分钟的实操时间。
只需3个步骤就能配制完成最优试剂个步骤就能配制完成最优化的试剂:
第 1 步:快速离心抗体、染料和最终缓冲液;重悬
图1显示ColorWheel®方案的第1步:
  • 快速离心ColorWheel®染料、ColorWheel®抗体和ColorWheel®最终缓冲液。
  • 然后,分别用25 µL PBS重悬染料、抗体和最终缓冲液。
快速离心ColorWheel®染料、ColorWheel®抗体和ColorWheel®最终缓冲液,并重悬。
图 1.ColorWheel®流式试剂制备方案第1步。快速离心ColorWheel®染料、ColorWheel®抗体和ColorWheel®最终缓冲液,并重悬。
第 2 步:混合抗体和染料
图2显示ColorWheel®方案的第2步:
  • 将25 µL ColorWheel®染料加入到25 µL ColorWheel®抗体中。
  • 所得抗体/染料混合液在27 °C/室温下孵育30分钟。
混合ColorWheel® 抗体和染料,并在27°C/室温下孵育30分钟。
图 2.ColorWheel®流式试剂制备方案第2步。混合ColorWheel®抗体和染料混合液,并在27 °C/室温下孵育30分钟。
第 3 步:添加最终缓冲液并加入样品中
图3显示ColorWheel®方案的第3步:
  • 将5 µL ColorWheel®最终缓冲液加入到ColorWheel®抗体/染料混合液中,配制完成样品即用型溶液。
  • 所得样品即用型溶液在27 °C/室温下孵育30分钟。
  • 将溶液添加到样品中。
将最终缓冲液加入到ColorWheel®抗体/染料混合液中,在27°C/室温下孵育30分钟。溶液此时即可加入到样品中。
图 3.ColorWheel®流式试剂制备方案第3步。将ColorWheel®最终缓冲液加入到ColorWheel®抗体/染料混合液中,在27 °C/室温下孵育30分钟。溶液此时即可加入到样品中。
材料
采用ColorWheel®流式抗体和染料,即刻开始制备理想的流式试剂。
ColorWheel® Antibody-Ready抗体即用型染料
Loading
ColorWheel®同型对照
Loading
ColorWheel® Dye-Ready染料即用型抗体
Loading