从自来水直接产出1级和2级优质纯水
亲自了解Milli-Q® IQ 7003/05/10/15实验室超纯水和纯水系统如何超越您最苛刻的要求和期望 — 无论是提高生产率、实现多功能,还是减少对环境的影响,都遂心如意。
Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015完全集成纯水系统是您的终极实验室纯水解决方案,可从自来水直接产出1级和2级纯水。该系统采用Elix® EDI技术、直观触摸屏、Q-POD®和E-POD®取水器、绿色替代产品标签以及无汞紫外灯,可满足您最苛刻的要求 - 无论是提升生产率和通用性,还是降低环境影响。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统荣获SelectScience® Scientists’ Choice Awards(科学家选择奖)的2022“年度可持续产品”称号。
直观简单的实验室取水操作
我们符合人体工学的Q-POD®超纯水和E-POD®纯水取水器可让您简单便捷地获取纯水。转动取水手轮或轻触触摸屏菜单即可实现一系列的取水功能。
品质始终如一的纯水
我们独有的先进可持续纯水技术,包括无汞 ech2o® UV紫外灯、 Elix® EDI技术和IQnano®离子交换树脂等,可为您的重要实验提供高品质的1级和2级纯水。我们的POD-Paks系列可进一步确保水质匹配每一种应用需求,可通过直接在POD触摸屏上进行准确、快速和连续的电阻率和TOC监测,确保水质无忧。
全面保障纯水储水水质
我们全新设计的智能储水解决方案是高品质2级纯水源源不断,随时可用的重要保障。其独特的设计特性可防止停滞和细菌污染,呵护水质之细致前所未有。
无与伦比的使用简便
选择取水选项,即可监测水质参数或快速检索数据。POD取水器触摸屏导览轻松,只需点击数次,便可快速访问和控制基本系统功能。
节省空间且无杂物
台面仅有体积小巧的POD取水器,节省了宝贵的空间。结构紧凑的纯水装置和储水箱可隐藏在工作台下、安装在墙上,或者结合您的实验室空间要求灵活运用这两种手段。可提供一系列的产水流速(3,5,10,15 L/h) 和储水箱体积 (25,50,100L)选择,确保满足您实验室当下及未来的需求。当实验室需要多个取水点时,一套纯水系统最多可连接4个取水器(1个E-POD®和3个Q-POD®取水器,或4个Q-POD®取水器)。
轻松的数据管理
无纸化的数据管理是Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统的一大特色。只需几次点击,即可下载独立的取水报告、确定指定时间范围内的水质、分配共享资源成本或创建定制化报告。还可通过所有耗材上的e-Sure标签确保可追溯性。
完全无汞
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统是第一款,也是唯一一款自来水进水超纯水系统,配有专利的内置无汞ech2o®紫外灯。此外,其先进的RO纯化技术以及RO回收循环优化了水的回收,以减少用水量。同时,“实验室关闭”(Lab Close)模式可使系统进入休眠状态,从而在您离开实验室时维持系统水质的同时节省能源。
绿色替代产品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统已针对对全球变暖有重大影响的7个维度进行了评估:能源与排放、水、包装、材料、供应商与制造、循环经济、以及可用性与创新。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统被正式授予绿色替代产品标签,我们证明其使用更少的塑料和电力,并且完全不含汞。查看各纯水系统的“可持续性设计”(DfS)记分卡:
品质&合规
经过验证的合格设计,结合我们严格的生产质量保证体系,为您提供绝对保障。我们可提供包括验证支持在内的一整套服务,由认证现场服务工程师使用已校准的设备依照Milli-Q®专用确认工作指南开展。Milli-Q® IQ系列系统设计用于生产纯水和超纯水,产水质量达到或超过ASTM、ISO 3696、CLSI、欧洲药典和美国药典所述要求。
数字化服务简化系统维护、保障生产效率
MyMilli-Q™ 远程维护功能是一个线上监控与维修功能,提供下列服务:
- 远程访问系统及数据
- 在发生警报时,通过电子邮件或短信自动发出通知
- 通过远程诊断和维修更快恢复运行
- 简化数据管理和先进的可追溯性,简化审计和认证过程
观看“智能便利性”视频,了解智能纯水系统如何帮助实验室实现无间断高效运行。
实验室纯水应用
超纯水应用
- 色谱: HPLC、LC-MS、UHPLC、离子色谱(IC)
- 元素分析:AAS、ICP-MS、ICP-OES
- 生命科学应用:细胞培养、PCR、测序、DNA微阵列、蛋白分析
纯水应用
- 灵敏度为ppm级或以上的分析技术,如pH测量、紫外分光光度分析或凯氏测定
- 溶出度测试、化学合成、微生物培养基制备的试剂制备
- 组织学染色溶液制备
- 仪器进水:玻璃器皿洗涤机、不锈钢高压灭菌釜、稳定性和耐候性试验箱、临床分析仪、氢气发生器
产水规格/符合的国际标准
| 超纯水(1级)1 | 纯水(2级)1 | |
|---|---|---|
| 25 °C时的电阻率2 | 18.2 MΩ•cm | > 5 MΩ•cm;典型值10-15 MΩ•cm |
| TOC | ≤ 2 ppb (µg/L)3;通常 ≤5 ppb | ≤ 30 ppb |
| 微粒4 | 无检出 >0.22 µm 的微粒 | 无检出>0.22 µm 的微粒 |
| 细菌5 | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| 热原质(内毒素)6 | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| RNases7 | < 1 pg/mL | < 1 pg/mL |
| DNases7 | < 5 pg/mL | < 5 pg/mL |
| 蛋白酶7 | < 0.15 µg/mL | < 0.15 µg/mL |
| 流速 | 最高2 L/min | 最高2 L/min |
1 这些值是典型值,可能会因进水污染物的性质和浓度而变化。
2 也可根据USP要求以非温度补偿的形式显示电阻率。
3 在适当的操作条件下,否则通常≤5 ppb。
4 带Millipak®过滤器或Biopak®精制器。
5 当在层流罩中安装和使用时,带Millipak®过滤器或Biopak®精制器。
6当在层流罩中安装和使用时,带Biopak®终端精制器。
7带Biopak®精制器。
进水要求
| 进水 | 可饮用自来水 |
| 压力 | 1 – 6 bar |
| 电导率 | < 2000 µS/cm @ 25 °C |
| 总有机碳 (TOC) | < 2 ppm |
| 温度 | 5 – 35 °C / 41 – 95 °F |
国际法规要求
CE和cUL合规性声明:
Milli-Q® IQ 7003、Milli-Q® IQ 7005、Milli-Q® IQ 7010和Milli-Q® IQ 7015系统已由独立认证公司进行安全性和电磁兼容性CE指令合规检验。用户可要求查阅该报告。除此之外,Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统依照UL建议的部件和作业规范生产制造,带有cUL标志。注册信息可在UL网站验证:www.ul.com。
材料
Response not successful: Received status code 500