Merck
主页基因表达和基因沉默MISSION® shRNA慢病毒转导
MISSION® shRNA慢病毒转导
MISSION shRNA靶序列
图 1.用慢病毒包装质粒将来自MISSION® shRNA目标组集NM_002467的五个克隆共转染到HEK 293T细胞中。所得慢病毒颗粒用于感染人肺癌细胞系H1299。感染后24小时,加入2.5 mg/mL嘌呤霉素以选择感染的细胞。感染概率约为95%。72小时后,收集细胞。通过实时PCR检测C-MYC的RNA水平。肌动蛋白mRNA被用作内部对照。
c-MYC shRNA目标组集
图 2.使用c-MYC抗体,通过蛋白质印迹分析来自shRNA感染细胞的蛋白裂解物。C-MYC蛋白水平对应于图1所示的mRNA敲除。
数据由Dr. Steven B. McMahon ,Wistar研究所慷慨提供
联系我们
如需了解有关文库、定价和报价或其他方面的问题,请通过电子邮件发给我们
MISSION是德国达姆施达特默克集团{hcompany]及/或其附属公司的商标。所有其他商标均归相应所有者所有。有关商标的详细信息可通过公开渠道查询。标签许可证。