Amicon® Pro 纯化系统 – 蛋白纯化
AmiconAmicon® Pro 纯化系统是一款用于蛋白纯化工作流程的一体化离心系统。传统蛋白质纯化是一个漫长的过程,需要用到许多步骤、多根试管,往往导致蛋白降解和损失。通过一体化 Amicon® Pro 纯化系统结合、洗涤、洗脱和/或浓缩蛋白质时,可避免样品转移相关的风险并缩短实操时间。无论您采用何种工作流程,这款几乎非接触式系统都能提供一致、准确的样品制备,从而实现可靠的蛋白回收率,同时保证纯度、简化数据生成。
Amicon® Pro纯化系统工作流程
在这款一体化离心设备中同时进行蛋白质结合、洗涤、洗脱和/或浓缩。
直接洗脱,无需稀释
任意规模均可实现优异的蛋白回收率
图 1.更小规模的离心柱纯化(左)需要三个洗脱步骤才能完成,而Amicon® Pro系统一次离心足以从平均 45 µL 终体积中回收 > 90% 的树脂结合蛋白*。
图 2.回收的蛋白随着填料树脂体积线性增加,支持灵活调整实验规模。无论您使用几微升还是一毫升树脂填料,Amicon® Pro 纯化均能实现一致的回收率。
Amicon® Pro 工作流程与传统方法对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 缓冲液置换/浓缩法纯化 | 仅纯化 | |||
| 0.5 mL 离心柱 + 浓缩装置 | Amicon® Pro 纯化系统 | 0.5 mL 重力纯化柱 | Amicon® Pro 纯化系统 | |
| 工艺时间 | 67分钟 | 29 mina | 125 minb | 65 mina |
| 所需步骤数 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| 样品转移 | 1 | 0 | 3-8(收集的组分数) | 0 |
a 两种方案的工艺时间不包括 60 分钟孵育时间。
b 重力纯化柱工艺包括柱设置、纯化和洗脱组分评估。
材料
抱歉,发生了意外错误
Response not successful: Received status code 500