เอพิเจเนติกส์
กลไกทางเอพิเจเนติกส์
สาขาเอพิเจเนติกส์ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคเสื่อมของระบบประสาท และการติดสารเสพติด กลไกเอพิเจเนติกส์เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดการแสดงออกของยีนอย่างชั่วคราว ซึ่งที่น่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปได้ แม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงลำดับดีเอ็นเออย่างถาวรก็ตาม กลไกหลักสามประการของเอพิเจเนติกส์ ได้แก่ การเมทิลเลชันของดีเอ็นเอ การปรับเปลี่ยนฮิสโตน และการควบคุมอาร์เอ็นเอ
หมวดหมู่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีของเราที่นำตลาดมาโดยตลอด ให้บริการโซลูชันที่เชี่ยวชาญและง่ายต่อการใช้งาน สำหรับกระบวนการชีวการเชื่อมต่อ รวมถึงการสังเคราะห์โมเลกุลชีวภาพและเปปไทด์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับเซลล์ ES และ iPS ให้บริการโซลูชันการเพาะเลี้ยงที่เชื่อถือได้สำหรับนักวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงสื่อเพาะเลี้ยงและเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบเซลล์
การเมทิลเลชันของ DNA
การเมทิลเลชันของ DNA เป็นกลไกที่รู้จักกันดีที่สุดของเอพิเจเนติกส์ โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับเอนไซม์เมทิลทรานสเฟอเรส ซึ่งช่วยในการเพิ่มกลุ่มเมทิลที่ตำแหน่งที่ห้าของไซโตซีน (C5) การเพิ่มนี้เกิดขึ้นหลักๆ บนไดนิวคลีโอไทด์ไซโตซีน-ฟอสเฟต-กัวนีน (CpG) อย่างไรก็ตาม การเมทิลเลชันแบบ non-CpG ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน การวิเคราะห์การเมทิลเลชันของ DNA มักดำเนินการเพื่อช่วยเข้าใจการแสดงออกของยีน ตัวอย่างของการวิเคราะห์ประเภทนี้ ได้แก่ การวัดปริมาณการเมทิลเลชันโดยการย่อย DNA ตามด้วยการวิเคราะห์ผ่าน HPLC หรือสเปกโตรเมตรีมวล หรือการใช้การแปลงด้วยโซเดียมบิสัลเฟต ตามด้วยการหาลำดับและวิเคราะห์ด้วย PCR
การ
ดัดแปลงฮิสโตน
การดัดแปลงฮิสโตนเป็นกลไกเอพิเจเนติกส์แบบคลาสสิกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงฮิสโตนผ่านการอะซิเทชัน การเมทิลเลชัน การฟอสโฟรีเลชัน และกลไกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของยีน ฮิสโตนเป็นโปรตีนที่ร่วมกับ DNA สร้างเป็นนิวคลีโอโซม กลุ่มของนิวคลีโอโซมสร้างเป็นโครมาติน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม โดยทั่วไป การดัดแปลงฮิสโตนเกิดขึ้นที่ส่วนปลาย N-terminal ของฮิสโตน ซึ่งมีสัดส่วนสูงของกรดอะมิโนไลซีนหรืออาร์จินีน วิธีหนึ่งในการศึกษาการควบคุมแบบเอพิเจเนติกนี้คือการใช้การวิเคราะห์โครมาตินอิมมูโนพรีซิพิเทชัน (ChIP)
การควบคุม
RNA
การควบคุม RNA ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่ากับกลไกเอพิเจเนติกส์อื่น ๆ การส่งสัญญาณ RNA ถูกคิดว่ามีบทบาทในเอพิเจเนติกส์ผ่านการควบคุมโครงสร้างโครมาติน นักวิจัยกำลังศึกษาว่า mRNA และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง RNA ที่ไม่เข้ารหัส เช่น RNA ที่ไม่เข้ารหัสยาว (long non-coding RNA) และ microRNA ควบคุมการแสดงออกของยีนอย่างไร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP) หรือ RNA immunoprecipitation (RIP) เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครมาตินและ RNA รวมถึงบทบาทของ RNA ในเอพิเจเนติกส์
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนรายละเอียดของ DNA methylation การดัดแปลงทั่วไปทั้งในสิ่งมีชีวิต eukaryotic และ prokaryotic โดยปกติ methylation จะมีลักษณะโดยการเพิ่มกลุ่มเมธิล (– CH3) ให้กับ cytosine C5
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- ข้อมูลสารก่อมะเร็งและความเป็นพิษต่อพันธุกรรมรวมกับการวิจัยในปัจจุบันเป็นรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการก่อมะเร็งที่ซับซ้อนซึ่งมีทั้งแง่มุมที่กลายพันธุ์และ epigenetic
- ดูทั้งหมด (16)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- ดูทั้งหมด (5)
ค้นหาบทความและขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com