การวิเคราะห์ TLC แบบดิจิตอล
โครมาโตกราฟีแบบบาง (TLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเคมีแต่การวิเคราะห์แผ่น TLC แบบดั้งเดิมอาจมีความซับซ้อน TLC Explorer นำเสนอโซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตีความข้อมูลที่สม่ำเสมอและแบ่งปันได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติและประโยชน์หลัก
การถ่ายภาพ TLC ที่แม่นยำ: การถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแสดงภาพ แผ่น TLC, HPTLC และ PLC อย่างละเอียดในเวลาน้อยกว่า 2 นาทีช่วยลดความสามารถในการรับแสงและการตีความที่ไม่สอดคล้องกัน วิเคราะห์แผ่นเดียวหรือหลายแผ่นในเวลาเดียวกันด้วยการรับรู้แทร็คอัตโนมัติ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เชื่อถือได้: แปลงความเข้มของลำแสงเป็นข้อมูลตัวเลขผ่านการวัดความหนาแน่นของภาพวิดีโอเพื่อให้วัดปริมาณ TLC ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้วัดความเข้มข้นหรือเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการทดลองได้ง่ายขึ้น
การรวมเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ: เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นเพื่อการแบ่งปันข้อมูลและการจัดทำเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายในการตั้งค่าห้องปฏิบัติการทั่วไป:
- ไฟ LED ของโครมาโตแกรมผ่านแหล่งกำเนิดแสง 3 แหล่ง: แสงสีขาว, UV 366 nm และ UV 254 nm ส่องสว่างแผ่นจากด้านบนในโหมดแสงโดยตรงเพื่อให้สามารถระบุสารได้ง่าย
- การตั้งค่าแบบ Plug-and-play ที่ง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ Chromatography ที่ใช้งานง่าย
- กรอบการตรวจสอบช่วยให้สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสี่ยงต่อการถูกรังสี UV เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ขนาดกะทัดรัดและพกพาได้เพื่อการทำงานนอกโครงข่าย
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Response not successful: Received status code 500
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
In this study, a qualitative reaction progress was analyzed.
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
In this application note, we show different chromatography studies described in the European Pharmacopoeia (EP).
เซนเซอร์แบบสัมผัสที่สามารถใช้งานร่วมกับถุงมือได้ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในห้องแล็บทั่วไป ประสบการณ์แบบ Plug-and-Play ช่วยขจัดความจำเป็นในการสนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อเพิ่มความคล่องตัวเครื่องมือสามารถทำงานนอกกริดได้โดยใช้ธนาคารพลังงาน (ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานระยะไกล
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับรังสี UV ในระหว่างการใช้งาน เพลท (เดี่ยวหรือหลายแผ่น) จะถูกวางไว้อย่างแน่นหนาบนยูนิตลิ้นชัก (รูปที่ 1) การวิเคราะห์จะเริ่มขึ้นเมื่อปิดชุดลิ้นชักเท่านั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีรังสี UV นอกจากนี้อุปกรณ์ยังใช้แหล่งกำเนิดแสง LED ที่ยั่งยืนมากขึ้นแทนหลอดทั่วไปที่มีปรอท
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
ระบบเอกสารดิจิตอลให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายตลอดกระบวนการวัด TLC ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบผ่าน WiFi หรือโดยการสแกนรหัส QR ทำให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง (รูปที่ 2)
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถวิเคราะห์แผ่น TLC ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการประมวลผลและจัดการข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถวัดแทร็คได้อย่างรวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 2 นาทีด้วยการจดจำแทร็คอัตโนมัติ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังช่วยในการตรวจจับและวัดแผ่นชิ้นงานหลายแผ่นพร้อมกันซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 20 x 20 ซม. (รูปที่ 3)
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
ซอฟต์แวร์สามารถหมุนภาพอัตโนมัติได้ในกรณีที่แผ่นเพลทไม่ตรงแนวก่อนการวัดในอุปกรณ์ สามารถใช้ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนพื้นหลังได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังเลือกเส้นเริ่มต้นและด้านหน้าตัวทำละลายล่วงหน้าโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะมีการเพิ่มและลบแทร็คตัวทำละลายและเส้นเริ่มต้นด้วยตนเอง สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบเช่นรายละเอียดวิธีการหรือข้อตกลงการตั้งชื่อได้อย่างง่ายดายเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทั้งเชิงเปรียบเทียบและเชิงปริมาณของแผ่น TLC และ HPTLC
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (รูปที่ 6a) ช่วยให้สามารถตรวจสอบแผ่นได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างการตรวจสอบ (รูปที่ 5) ตัวเลื่อนชัตเตอร์ (รูปที่ 4 F8)ควบคุมการเปิดเพื่อลดการรบกวนจากแสงแวดล้อมที่เข้าสู่อุปกรณ์ในขณะที่ผู้ใช้กำลังมองผ่านหน้าต่างการตรวจสอบ สามารถมองเห็นส่วนต่างๆของแผ่นฐานได้โดยการกดปุ่มเลื่อนชัตเตอร์ลงจนสุดหรือลงเพียงบางส่วน
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
อุปกรณ์มีแหล่งกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสามประเภทที่สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายโดยการแตะเบาๆบนปุ่มสัมผัสที่ไวต่อการสัมผัสซึ่งระบุความยาวคลื่น (รูปที่ 4 F2 - 4 อย่างไรก็ตามสามารถเปิดใช้งานแหล่งกำเนิดแสงได้เพียงแหล่งเดียวในแต่ละครั้ง
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
ดูศาสตราจารย์ Gertrud Morlock หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูงของ TLC Explorer เน้นการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงและการประเมินโครมาโตแกรมดิจิตอลทำให้มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับโครมาโตกราฟีระนาบ