เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732711001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969048001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934546001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description PCR Grade, sodium salt | description Lithium salt | description 100 mM in H2O | description ≥96% |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay 99% (dNTP) | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥96% |
| form solution | form solution | form liquid | form - |
| concentration 100 mM, <0.9% (dNDP) | concentration 100 mM | concentration 100 mM in H2O | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]) | packaging pkg of 250 μL (25 μmol) | packaging - | packaging - |
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
does not flash
จุดวาบไฟ (°C)
does not flash
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?