Merck
E8155
Extract-N-Amp™ PCR Diluent
colorless, storage temp.:2-8°C
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41106303
NACRES:
NA.55
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Extract-N-Amp™ PCR Diluent is intended for use with all of the Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp™ and SYBR™ Green Extract-N-Amp PCR Kits, except the Extract-N-Amp and REDExtract-N-Amp Blood PCR Kits. It is specifically formulated to dilute extracted DNA samples before PCR. This step may ameliorate the amplification of the marker gene by minimizing chimeric molecule formation and decreasing PCR inhibitor concentrations. Extract-N-Amp™ PCR Diluent is intended to supplement the kit reagents. Use of this reagent prevents usage of kits reagents where many dilutions are required.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation markEnvironment
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)