Merck
ข้ามไปที่
M5310
Mineral oil
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-455-8
MDL number:
Technique(s):
cell culture | embryo: suitable
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioXtra
form
light oil
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
format
neat
storage temp.
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
General description
Mineral oil or liquid petroleum is used for conservation of various types of cutltures. The advantages of using mineral oil are that the growth rate is decreased and the evaporation of water from the medium is almost completely eliminated. Thus, sub-culturing is reduced leading to increase in the viability of the culture. The first time mineral oil was used was in 1914, and it was used to overlay bacterial culture.
Application
Mineral oil has been commonly used and recommended for overlaying mouse embryo cultures to prevent drying during the procedure.
Mineral oil is used for the following applications:
  • Used for cell viability studies in preparing the culture media or media supplements
  • Used tp protect array from evaporation by adding mineral oil around the array
  • Used to prepare the needle for microinjection (microinjection needle pulling, sharpening, and loading)
  • Used in PCR setup
Features and Benefits
Ready-to-use sterile filtered product conveniently packaged in PET bottles.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
PHR2881M1180M3516
Mineral oil light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
Sigma-Aldrich
M5310
Mineral oil
Mineral Oil pharmaceutical secondary standard, reference material
Supelco
PHR2881
Mineral Oil
Mineral oil meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Mineral oil
Mineral oil suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Mineral oil
description
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
description
pharmaceutical secondary standard, reference material
description
meets USP testing specifications
description
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
form
light oil
form
-
form
liquid
form
light oil
density
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Mineral oil
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
จุดติดไฟ (°F)
>233.6 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
> 112 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review