Merck
ข้ามไปที่
RPROB
Reversible Protein Detection Kit for Membranes and Polyacrylamide Gels
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technique(s):
protein staining: suitable
Usage:
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
Storage temp.:
2-8°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
usage
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
Quality Segment
technique(s)
protein staining: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
R-PROB is a unique protein detection system designed for staining of proteins on nylon, nitrocellulose, and PVDF membranes or PAGE gels with the detection sensitivity similar to that of Coomassie stains. Most other stains produce high backgrounds on nylon membranes due to strong charge interactions with the membrane. The mixing of equal amounts of Solution A and B activates the stain, which produces lavender stained protein bands. The staining is easily reversible with an EDTA solution so that the blot can be reused for Western blotting or for amino acid sequence analysis (PVDF). R-PROB does not contain the toxic chemicals cacodylic acid or potassium ferrocyanide.
Other Notes
Compatible with nylon, nitrocellulose, and PVDF membranes as well as polyacrylamide gels.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
GLYCOPROPROTSIL2G1041
description
-
description
Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
description
-
description
-
usage
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
usage
 kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm),  kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เท่านั้น
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
  • Solution A 500 mL
  • Solution B 500 mL
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When using Product RPROB, Reversible Protein Detection Kit, to stain protein on PAGE gels, can the protein be transferred from the gel to a membrane after destaining?
    1 answer
    1. Proteins cannot be transferred to a membrane after being stained and de-stained with the Product RPROB, Reversible Protein Detection Kit.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters