Merck
เครื่องมือสำหรับการโพลีเมอไรเซชัน
ตัวอย่างโครงสร้างโมเลกุลของโพลิเมอร์
โพลีเมอร์คือวัสดุที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่าโมโนเมอร์ การโพลีเมอไรเซชันคือปฏิกิริยาเคมีของโมโนเมอร์เพื่อสร้างสายโพลีเมอร์หรือเครือข่าย ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการโพลีเมอไรเซชันได้ผลักดันการพัฒนาโพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการวิจัยใหม่ๆ ในด้านชีวการแพทย์ พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติและประสิทธิภาพของโพลีเมอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของโมโนเมอร์และเครื่องมือหรือวิธีการโพลีเมอไรเซชันที่ใช้ในการสังเคราะห์เป็นอย่างมาก  
เราจัดเตรียมเครื่องมือการโพลิเมอไรเซชันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการวิจัยที่ต่างกันของคุณ: 
  • โมโนเมอร์
  • สารปฏิกิริยาสำหรับการโพลิเมอไรเซชันแบบควบคุมด้วยเรดิคัล
  • ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการพอลิเมอไรเซชัน
  • สารถ่ายโอนสายโซ่
  • สารสร้างเครือข่าย
  • สารลดแรงตึงผิว
กลุ่มผลิตภัณฑ์โมโนเมอร์ที่ครบถ้วนของเราช่วยให้สามารถสังเคราะห์โพลีเมอร์หลากหลายชนิดที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจัดแบ่งตามกลุ่มฟังก์ชัน โดยหมวดหมู่โมโนเมอร์หลัก ได้แก่ อะคริลิก แอลกอฮอล์ อีพอกไซด์ และเอมีน
ผลิตภัณฑ์
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
การโพลีเมอไรเซ
ชันแบบควบคุมด้วยอนุมูลอิสระ
การโพลีเมอไรเซชันแบบควบคุมด้วยเรดิคัล (CRP) ช่วยให้สามารถควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์ การกระจายน้ำหนักโมเลกุล ความสามารถในการทำงาน และองค์ประกอบได้ดีขึ้น CRP เหมาะสำหรับการพัฒนาโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติชัดเจนตามที่ต้องการ CRP สามารถใช้ร่วมกับโมโนเมอร์วินิลหลากหลายชนิดเพื่อสร้างโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติต่างกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
มีเทคนิค CRP พื้นฐานสามประเภท:
  • การโพลิเมอไรเซชันแบบราดิคัลด้วยการถ่ายโอนอะตอม (ATRP)
  • การโพลิเมอไรเซชันแบบการถ่ายโอนสายโซ่ด้วยการเพิ่ม/การแตกตัวแบบย้อนกลับ (RAFT)
  • การโพลิเมอไรเซชันที่ควบคุมด้วยไนโทรอกไซด์ (NMP)
เราเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรของโมโนเมอร์วินิลและนอร์บอร์นีน ตัวเร่ง RAFT ตัวเร่ง ATRP และตัวเริ่มต้น NMP สำหรับประเภทต่าง ๆ ของการโพลิเมอไรเซชันแบบควบคุมด้วยเรดิคัล บทวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลสนับสนุนสำหรับแต่ละวิธีสามารถพบได้ในคู่มือการโพลิเมอไรเซชันแบบควบคุมด้วยเรดิคัลของเรา
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ 1 จาก 2
เว็บบินาร์ที่เกี่ยวข้อง
ภาพวาดนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและข้อมูลการวิจัยด้านเภสัชกรรมในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านยา
สำรวจวิธีการนวัตกรรมในการออกแบบโคโมโนเมอร์แบบสลายตัวได้ใหม่ สำหรับสถานการณ์การโคพอลิเมอไรเซชันและการใช้งานต่าง ๆ