Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปตารางการแปลงขนาดอนุภาค
ตารางการแปลงขนาดอนุภาค
ขนาดอนุภาคของวัสดุมักถูกระบุด้วยหน่วยไมครอนหรือเมช ที่นี่คุณจะพบตารางการแปลงขนาดอนุภาคที่มีประโยชน์ ซึ่งแสดงการแปลงจากไมครอนเป็นเมช เพื่อเปรียบเทียบขนาดอนุภาคระหว่างสองหน่วยนี้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตารางนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการระบุขนาดตะแกรงและขนาดช่องตะแกรงในหน่วยนิ้ว มิลลิเมตร หรือไมครอนได้อีกด้วย
การกำหนดขนาดตาตะแกรงขนาดช่องตาตะแกรงตามค่ามาตรฐาน
มาตรฐานตาข่ายนิ้วมิลลิเมตรไมครอน
25.4 มม.1 นิ้ว1.0025.425400
22.6 mm7/8 นิ้ว0.87522.622600
19.0 mm3/4 นิ้ว0.75019.019000
16.0 mm5/8 in.0.62516.016000
13.5 mm0.530 นิ้ว0.53013.513500
12.7 mm1/2 นิ้ว0.50012.712700
11.2 mm7/16 นิ้ว0.43811.211200
9.51 มม.3/8 in.0.3759.519510
8.00 มม.5/16 นิ้ว0.3128.008000
6.73 มม.0.265 นิ้ว0.2656.736730
6.35 มม.1/4 นิ้ว0.2506.356350
5.66 มม.No. 3 1/20.2235.665660
4.76 mmNo. 40.1874.764760
4.00 mmNo. 50.1574.004000
3.36 มม.No. 60.1323.363360
2.83 มม.No. 70.1112.832830
2.38 mmNo. 80.09372.382380
2.00 มม.No. 100.07872.002000
1.68 mmNo. 120.06611.681680
1.41 mmNo. 140.05551.411410
1.19 mmNo. 160.04691.191190
1.00 mmNo. 180.03941.001000
0.841 มม.No. 200.03310.841841
0.707 มม.No. 250.02780.707707
0.595 มม.No. 300.02340.595595
0.500 มม.No. 350.01970.500500
0.420 มม.No. 400.01650.420420
0.354 มม.No. 450.01390.354354
0.297 มม.No. 500.01170.297297
0.250 มม.No. 600.00980.250250
0.210 มม.No. 700.00830.210210
0.177 มม.No. 800.00700.177177
0.149 มม.No. 1000.00590.149149
0.125 มม.No. 1200.00490.125125
0.105 มม.No. 1400.00410.105105
0.088 มม.No. 1700.00350.08888
0.074 มม.No. 2000.00290.07474
0.063 มม.No. 2300.00250.06363
0.053 มม.No. 2700.00210.05353
0.044 มม.No. 3250.00170.04444
0.037 มม.No. 4000.00150.03737
มาตรฐานการกำหนดขนาดตาตะแกรงและตาข่าย
ช่องตาตะแกรงขนาดใหญ่ (1 นิ้ว ถึง 1/4 นิ้ว) ได้รับการกำหนดด้วยขนาด "ตาตะแกรง" ที่สอดคล้องกับขนาดช่องตาตะแกรงเป็นนิ้ว ส่วนขนาด "ตาตะแกรง" ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 3 1/2 ถึง 400 ได้รับการกำหนดด้วยจำนวนช่องตาตะแกรงต่อนิ้วเชิงเส้นในตะแกรง
ใช้หลักการต่อไปนี้เพื่อกำหนดขนาดอนุภาคตามการระบุตาข่าย:
  • เครื่องหมาย "+" ก่อนขนาดตาข่ายของตะแกรง หมายถึงอนุภาคถูกกักไว้โดยตะแกรง;
  • "-" ก่อนขนาดตาตะแกรงบ่งชี้ว่าอนุภาคผ่านตะแกรงได้;
  • โดยทั่วไป 90% หรือมากกว่าของอนุภาคจะอยู่ในช่วงที่ระบุไว้
ตัวอย่างเช่น หากขนาดอนุภาคของวัสดุถูกอธิบายว่า -4 +40 mesh แล้ว 90% หรือมากกว่าของวัสดุจะผ่านตะแกรงตาข่าย 4 mesh (อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 4.76 มม.) และถูกกักไว้โดยตะแกรงตาข่าย 40 mesh (อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.420 มม.) หากวัสดุถูกระบุว่าเป็น -40 mesh แล้ว 90% หรือมากกว่าของวัสดุจะผ่านตะแกรง 40 mesh (อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.420 mm)
ผลิตภัณฑ์ตะแกรงตาข่าย
เรามีตะแกรงตาข่ายหลากหลายชนิดสำหรับการแยกเซลล์ การบดเนื้อเยื่อ การทดสอบ และการแยกอนุภาค