รถเข็น0
[หน้าแรก](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th)[เอพิเจเนติกส์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/applications/genomics/epigenetics)สารก่อมะเร็งและ Epigenetics
# สารก่อมะเร็งและ Epigenetics
การวิจัยโรคมะเร็งเผยให้เห็นว่ารูปแบบคลาสสิกของการก่อมะเร็งซึ่งเป็นกระบวนการสามขั้นตอนที่ประกอบด้วยการเริ่มต้นการส่งเสริมและความก้าวหน้าไม่สมบูรณ์ การขยายตัวของรูปแบบการก่อมะเร็งเป็นกระบวนการกลไกหลายที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาทดลองเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งการสื่อสารระหว่างเซลล์ช่องว่างและเทคนิคการเพาะเลี้ยง 3 มิติ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลสารก่อมะเร็งและความเป็นพิษต่อพันธุกรรมควบคู่ไปกับการวิจัยในปัจจุบันเป็นรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการก่อมะเร็งที่ซับซ้อนที่โดดเด่นด้วยทั้งแง่มุมที่กลายพันธุ์และ epigenetic
## ทฤษฎีคลาสสิกของ Carcinogenesis, Initiators และผู้สนับสนุนเนื้องอก
รูปแบบคลาสสิกของการก่อมะเร็ง (รูปที่ 1) เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นในระหว่างที่การสัมผัสกับสารก่อมะเร็งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมตามลำดับเป็นเซลล์เดียว การเริ่มต้นจะดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการส่งเสริมการขายซึ่งการสัมผัสสารก่อมะเร็งเพิ่มเติมจะส่งผลให้เกิดการแบ่งเซลล์ที่ดีขึ้น1,2 สารก่อมะเร็ง“Initiators”จากรังสี (เช่นรังสียูวีและรังสีเอกซ์) และแหล่งสารเคมีรวมกับโปรโมเตอร์ถูกนำมาใช้ในรูปแบบการทดลองเพื่อกระตุ้นการก่อตัวของเนื้องอก ตัวเริ่มต้นที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมกลายพันธุ์ดีเอ็นเอของเซลล์โดยใช้กลไกหลายอย่างรวมถึงการเผาผลาญ alkylation, cytochrome P450 หรือการผลิตออกซิเจนปฏิกิริยาภายในเซลล์ หากความเสียหายของดีเอ็นเอต่อเซลล์ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเพียงพอและเซลล์ไม่มีการเสื่อมสภาพหรือ apoptotic อาจเกิดเหตุการณ์การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอทางร่างกายตามด้วยการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการก่อตัวของเนื้องอกที่เป็นมะเร็งในระหว่างระยะการลุกลาม
__รูปที่ 1__รูปแบบคลาสสิกของสารก่อมะเร็งเริ่มจากการเริ่มต้นสู่การส่งเสริมและวิวัฒนาการไปสู่ความก้าวหน้า ดูข้อความสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม
ในรูปแบบการทดลองของสารก่อมะเร็งการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งจะตามด้วยการใช้สารก่อมะเร็งที่ไม่ก่อมะเร็งซ้ำเพื่อเพิ่มการแพร่กระจายของเซลล์ ฮอร์โมนเฉพาะยาสารติดเชื้อและสารก่อมะเร็งทางเคมีได้รับการระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ สารก่อมะเร็งทางเคมีที่ใช้กันทั่วไปในการส่งเสริมการก่อตัวของเนื้องอกในรูปแบบการทดลองพบได้ในหน้าเดียวกัน ผู้จัดเนื้องอก
เนื้องอกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเซลล์เยื่อบุผิวที่ก่อตัวเป็นเยื่อบุโพรงหรือท่อ ในรูปแบบการทดลองการสัมผัสเยื่อบุผิวกับผู้ริเริ่มและโปรโมเตอร์จะตามมาด้วยระยะการลุกลามซึ่งการเติบโตของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเพิ่มเติมการแสดงออกของเนื้องอกและการแลกเปลี่ยนดีเอ็นเอโครโมโซมจะนำไปสู่มะเร็ง ความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่แพร่กระจายไปสู่สถานะการเติบโตที่รุนแรงมากขึ้น การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุผิวที่มีสุขภาพดีเป็นมะเร็งที่แสดงถึงการเจริญเติบโตที่ผิดปกติการอยู่รอดและคุณสมบัติการบุกรุก การกลายพันธุ์จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของโปรตีนที่เข้ารหัสโดยยีนควบคุมการเจริญเติบโต (เช่น oncogenes และยีนต้านมะเร็ง) และในที่สุดก็มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของเซลล์ที่ไม่มีการควบคุม3
มะเร็งเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดของมะเร็งของมนุษย์และเกิดขึ้นในความหลากหลายของชั้นเซลล์เยื่อบุผิวที่พบในปากหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอาหารต่อมน้ำนม ตับอ่อน, ผิวหนัง, ปอด, ตับ, รังไข่, ถุงน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ สารก่อมะเร็งทางเคมีที่ใช้บ่อยในการตั้งค่าการวิจัยประยุกต์เพื่อเริ่มต้นความเสียหายกลายพันธุ์สำหรับการวิจัย มะเร็งพบได้ในหน้าเดียวกันสารก่อมะเร็ง
## Genotoxicity Data and Testing
สารก่อมะเร็งที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นการก่อตัวของเนื้องอกผ่านกลไกที่ไม่ใช่พันธุกรรมไมโตเจนหรือเป็นพิษต่อเซลล์ ในรูปแบบการทดลองของสารก่อมะเร็งโปรโมเตอร์เนื้องอกจะขับเคลื่อนการก่อตัวของประชากรเซลล์ลูกสาวจากเซลล์ progenitor ทั่วไป (*เช่น*การขยายตัวของโคลน) การขยายตัวของโคลนเป็นกุญแจสำคัญในการได้มาของเซลล์ของการกลายพันธุ์เพิ่มเติม ; ลูกหลานของโคลนจะต้องกลายเป็นจำนวนมากเพื่อให้การกลายพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้ต่ำของการเกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในประชากรเซลล์โคลนที่ขยายตัว ขั้นตอนการส่งเสริมการสร้างมะเร็งส่งผลให้เกิดผลผลิตของเนื้องอกสูงและได้รับการกลายพันธุ์เพิ่มเติมผ่านการขยายตัวของโคลนและการทำสำเนาเซลล์4 นอกจากนี้การลุกลามของเนื้องอกจะถูกขับเคลื่อนในระหว่างการแบ่งเซลล์ที่กระตุ้นการทำงานซ้ำซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่อไปนี้3:
1\) การก่อตัวของลำดับดีเอ็นเอกลายพันธุ์อันเป็นผลมาจาก
การคัดลอกดีเอ็นเอผิดพลาด 2) การเคลื่อนที่ของยีนต้านมะเร็งในระหว่างการรวมตัวกันใหม่ของ mitotic และการแยกตัวของ chromosomal ผิดพลาด
3 การทำให้ดีเอ็นเอของเทโลเมอร์สั้นลงในสเต็มเซลล์
การศึกษาเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสารก่อมะเร็งสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเป็นพิษต่อพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงของโรคมะเร็งเป็นจุดสำคัญของการวิจัยโรคมะเร็งนับตั้งแต่การพัฒนาการทดสอบของ Ames โดย Bruce Ames ในปี 1975 การทดสอบ Ames สำหรับการกลายพันธุ์จะดำเนินการโดยการรวมสารประกอบการทดสอบสารก่อมะเร็งเข้ากับตับหนูที่เป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่างการทดสอบที่กระตุ้นด้วยการเผาผลาญนี้จะถูกเติมลงในจานเพาะเชื้อที่มี แอสเทริน Salmonell พิเศษซึ่งไม่สามารถเติบโตได้หากไม่มีไฮสทิดีนเสริม เฉพาะแบคทีเรียที่กลายพันธุ์เป็นจีโนไทป์ที่เป็นอิสระจาก histidine เท่านั้นที่จะเติบโต อุบัติการณ์ของการเติบโตของอาณานิคมมีความสัมพันธ์กับการกลายพันธุ์ของสารประกอบทดสอบ
นับตั้งแต่การเปิดตัวการทดสอบ Ames เทคนิคอื่นๆได้รับการพัฒนาเพื่อวัดความสามารถของสารที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมเพื่อความเสียหายที่ผิดกฎหมายต่อ DNA และโครโมโซม เทคนิคเหล่านี้ใช้ในการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของ:
1\) การกลายพันธุ์, ความคลาดเคลื่อนของโครโมโซม, หรือ aneuploidy
2\) adducts ดี
เอ็นเอหรือการแทรกแซงกับการซ่อมแซมความเสียหายของดีเอ็นเอ 3
ที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือความเสียหายของโครโมโซมข้อมูลการทดสอบความเป็น พิษต่อพันธุกรรมที่รายงานในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย Peer-Reviewed ของ United States Environmental Protection Agency Gene-TOX มาจากการแบ่งประเภทของ I nvitr oassays โดยใช้ prokaryotic, eukaryotic ต่างๆ, และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Gene-TOX สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน TOXNET (ดู __ตารางที่__ 1 สำหรับ Gene-TOX และแหล่งข้อมูลอื่นๆ)
สารก่อมะเร็งInformation AvailableWeb Site
Toxnet: CCRISNCI รักษาคลังข้อมูลไว้ด้วย บันทึกทางเคมีกว่า 9,000 รายการที่มีสารก่อมะเร็ง ผลการทดสอบการกลายพันธุ์การส่งเสริมเนื้องอกและการยับยั้งเนื้องอก[http://toxnet.nlm.nih.gov](http://toxnet.nlm.nih.gov/)
Toxnet: จีน - ทอคฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย U.S. EPA พร้อมด้วยข้อมูลการทดสอบทางพันธุกรรม (การกลายพันธุ์) จากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับ 3000 + สารเคมี[http://toxnet.nlm.nih.gov](http://toxnet.nlm.nih.gov/)
ฐานข้อมูลความแรงของสารก่อมะเร็งฐานข้อมูล ; ด้วยผลการทดสอบมะเร็งสัตว์บนสารเคมี 1,547 ชนิด จัดทำโดย University of California Berkeley และ Lawrence
Berkeley National Laboratory[http://potency.berkeley.edul.index.html](http://potency.berkeley.edul.index.html/)
Table 1.Carcinogenic Resources
มันได้รับการถกเถียงกันว่าความสำคัญที่วางไว้บนข้อมูลที่กลายพันธุ์ที่ได้จากการ วิเคราะห์และสัตว์ฟันแทะในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งเสริมความคาดหวังว่าสารก่อมะเร็งที่ถือว่ากลายพันธุ์เป็นมะเร็งที่ก่อให้เกิดในมนุษย์แต่ยังเสริมสมมติฐาน " สารก่อมะเร็งเท่ากับ mutagen" นี่อาจเป็นมุมมองที่แคบเนื่องจากกระบวนการที่สมบูรณ์ไม่ได้แสดงได้ดีจากการวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม การก่อมะเร็งถือว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ epigenetic ที่เกิดจากสารก่อมะเร็งที่ไม่เป็นพิษต่อพันธุกรรม5,6
## Epigenetics และเทคนิคปัจจุบัน
สารก่อมะเร็งที่ไม่เป็นพิษต่อพันธุกรรมไม่เป็นพิษต่อเซลล์และไม่เป็นพิษต่อเซลล์อาจยังมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งในลักษณะที่เป็น epigenetic โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงออกของยีนในระหว่างการถอดรหัสการแปลและเหตุการณ์หลังการแปล กลไก epigenetic ที่ใช้โดยสารก่อมะเร็งชนิดพิเศษนี้จะให้การเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้กับรูปแบบของ methylation และ acetylation ของ DNA และ histones7,8 มีสาร nongenotoxic จำนวนมากที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง epigenetic ทั้งในเซลล์ที่เพิ่มขึ้นและไม่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นสารหนูซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งของมนุษย์ที่สร้างขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายจากการกลายพันธุ์แต่มีส่วนช่วยในการก่อมะเร็งโดยการเพิ่มการผลิตออกซิเจนปฏิกิริยา (ROS)9 การผลิต ROS ที่ช่วยด้วยสารอาร์เซนิกรายงานโดยเฉพาะในการศึกษาเนื้อเยื่อปอดส่งผลให้การแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความเสียหายจากการออกซิเดชันที่ระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญ10 นอกจากนี้หลี่และคณะ แสดงให้เห็นว่าสารหนูกระตุ้นการแสดงออกของยีนความเครียดของ γ -glutamylcysteine synthetase ในเซลล์เยื่อบุผิวปอดเพาะเลี้ยง11 สารหนู, DDT,1 2 phenobarbital,1 3 saccharin,1 4 และ peroxisome proliferators1 5 ได้รับการทดลองแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการก่อมะเร็งโดยไม่มีการมีส่วนร่วมของพิษทางพันธุกรรม6
ความผิดปกติในการแสดงออกของยีนเช่นที่เกิดจากสารหนูส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง apoptosis การแพร่กระจายและความแตกต่างที่นำไปสู่โรคมะเร็งหรือรัฐโรคอื่นๆ16 การแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงมักจะนำหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนสัญญาณเซลล์ปกติในระหว่างการแปลและการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ภายในเนื้อเยื่อ
สมดุล homeostatic สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ขึ้นอยู่กับการสนทนาการส่งสัญญาณภายในและระหว่างเซลล์ สารก่อมะเร็งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ epigenetic ในการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงในการสื่อสารระหว่างเซลล์ของช่องว่าง (GJIC) เซลล์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแยกช่องว่างใช้ช่อง GJIC เพื่อรักษาภาวะ homeostasis17 การสัมผัสกับสารก่อมะเร็งอาจรบกวนสมดุล homeostatic ของสิ่งมีชีวิตโดยการยับยั้ง GJIC ซึ่งนำไปสู่ " การตื่นขึ้น " ของเซลล์นิ่งที่ถูกระงับโดยปกติผ่านการยับยั้งการสัมผัส5
GAP Junctions เป็นโดเมนเมมเบรนเฉพาะของเซลล์ซึ่งประกอบด้วยการรวมตัวของช่องสัญญาณระหว่างเซลล์ที่เชื่อมต่อกับเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยตรง18 การเชื่อมต่อช่องว่างประสานการทำงานของเซลล์และอวัยวะในเนื้อเยื่อและมีส่วนร่วมในการประสานกิจกรรมทางสรีรวิทยาของเซลล์การควบคุมการเจริญเติบโตและการควบคุมการพัฒนา ช่องแยกช่องว่างช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนไอออนนิวคลีโอไทด์และโมเลกุลขนาดเล็กระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันได้ ซึ่งแตกต่างจากช่องเมมเบรนอื่นๆช่อง intercellular ครอบคลุมเยื่อพลาสม่าสองแผ่นและต้องมีการสนับสนุนของช่อง hemi ที่เรียกว่า connexons จากเซลล์ที่เข้าร่วมทั้งสอง19 ระดับโปรตีนทางแยกของช่องว่างเปลี่ยนแปลงไปตามการหยุดชะงักของสถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อ20 การลดหรือการเปลี่ยนแปลงระดับหรือประเภทของคอนเน็กซ์ที่แสดงในเซลล์ประเภทต่างๆสัมพันธ์กับการลุกลามของเนื้องอกและการแพร่กระจาย
ด้วยการแสดงออกและการทำงานของยีน connexin ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับวงจรการเจริญเติบโตของเซลล์จึงไม่น่าแปลกใจที่เปอร์เซ็นต์สูงของเซลล์มะเร็งถูกทำเครื่องหมายด้วย GJIC ที่ผิดปกติและเซลล์เนื้องอกแสดงการแปล connexin ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ขาดฟังก์ชันการยึดเกาะของเซลล์9 โปรโมเตอร์ปลอดสารพิษสามารถป้องกัน GJIC ในระดับที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์โดยการปิดกั้น“การยับยั้งการสัมผัส”ระหว่างเซลล์และทำให้เซลล์เหล่านี้แพร่กระจายได้ 21 หลักฐานนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า GJIC เป็นกลไกของเซลล์ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมเนื้องอกและความสามารถของเซลล์“ริเริ่ม”ในการหลบหนีการปราบปรามโดยการสื่อสารระหว่างเซลล์
ก่อนหน้านี้สารประกอบที่สันนิษฐานว่าจะเริ่มการกลายพันธุ์กับเนื้องอกในเนื้องอกของสัตว์ที่สัมผัสทางเคมีได้รับการเข้าชมซ้ำเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจผล epigenetic ที่เป็นไปได้ของพวกเขา ชา, et al. รายงานว่า 1 การกลายพันธุ์ของมะเร็งต่อมลูกด้วยนม HA-RAS-1 ในเซลล์เยื่อบุผิวที่เลี้ยงด้วยนมไม่ได้มีส่วนช่วยในการเริ่มต้นของการเกิด มะเร็งเต้านมที่เกิดขึ้นเองในหนูและในการศึกษาที่สองรายงานว่าเนื้องอกมะเร็งเต้านมที่เกิดจาก N- ไนโตรโซ *- N - methylurea เกิดขึ้นจากเซลล์ที่มีการ* กลายพันธุ์ของมะเร็ง Ha-RAS - 1 ยีน22,23 นอกจากนี้ Brookes และคณะ2 4 และมวลและออสติน2 5 ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า 7,12 dimethylbenz \[A] แอนทราซีน (DMBA) ไม่ได้กลายพันธุ์ Ki-RAS และ HA-RAS oncogene ของเซลล์ที่เปลี่ยนรูปแบบ DMBA17
การวิจัย polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ล่าสุดยังเป็นตัวอย่างของการประเมินสารก่อมะเร็งอีกครั้งในฐานะผู้เล่น mutagenic ที่สำคัญในการก่อมะเร็ง นับตั้งแต่ถูกระบุว่าเป็น mutagenic PAHs น้ำหนักโมเลกุลสูงที่พบในควันบุหรี่ (เช่น benzo \[a] pyrene) เป็นจุดสนใจของการวิจัยโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม PAHs ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าขององค์ประกอบทางเคมีของควันบุหรี่ โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า (a) PAHs น้ำหนักโมเลกุลที่ต่ำกว่าได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมะเร็งสูงเมื่อนำมาใช้หลังจาก benzo \[a] การรักษาด้วยไพรีน, ควันบุหรี่ 26 (b) เป็นสารก่อมะเร็งที่แข็งแกร่งและอ่อนแอ27-3 0 และ (c) ผู้สูบบุหรี่ในอดีตเผชิญกับความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับการพัฒนามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับยาสูบในฐานะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 31 คนอาจอนุมานได้ว่า PAH ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำมีส่วนช่วยในการพัฒนามะเร็งที่ไม่ใช่พิษต่อพันธุกรรม17 การวิจัยความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับ epigenetic เกี่ยวกับความสัมพันธ์โครงสร้างการทำงานของ PAHs และการยับยั้ง GJIC กำลังดำเนินอยู่6,32,33
Rosenkranz และคณะ ดำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกิจกรรมที่ครอบคลุมเพื่อค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการยับยั้ง GJIC และโมเลกุลที่มีคุณสมบัติทางพิษวิทยาที่แตกต่างกัน ผู้เขียนแนะนำว่าการยับยั้ง GJIC ไม่ได้เชื่อมโยงกับกลไกที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมแต่ GJIC จะเกี่ยวข้องกับความสมดุลของการทำงานของวงจรเซลล์: การแพร่กระจายความแตกต่างของเซลล์และ apoptosis34
ในทำนองเดียวกัน Trosko et al. ได้รับการสนับสนุนความสำคัญของการทดสอบจุดปลาย epigenetic ในการศึกษากลไกของฟังก์ชันวงจรเซลล์การเปลี่ยนแปลงของ methylation และการสื่อสารเซลล์โดยใช้ เทคนิคการทดสอบเซลล์ต้นกำเนิดมนุษย์แบบปกติ 3 มิติ8,35 แทนที่จะทำการทดสอบอุปกรณ์ปลายทางในระดับจีโนมิกด้วยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน DNA microarray นักวิทยาศาสตร์บางคนแนะนำว่าการมุ่งเน้นการทดลองควรอยู่ในระดับเนื้อเยื่อ เทคนิควัฒนธรรม 3 มิติถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบบทบาทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวและเมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) ในเรื่องพฤติกรรมของเซลล์ apoptotic 36 เนื่องจากระบบวัฒนธรรม 3 มิติในปัจจุบันเป็น การนำเสนอที่ดีที่สุดของ สภาพแวดล้อมทางจุลภาค i nviv ocellular เทคนิคเหล่านี้ยังถูกนำไปใช้ ในการศึกษาเหตุการณ์ epigenetic ที่เกิดจากสเต็มเซลล์ microenvironment37
ในฐานะที่เป็นความเข้าใจอย่างละเอียดของการดำเนินงานกลไกของการก่อมะเร็งจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่และรวมกับข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิจัยก่อนหน้านี้แนวทางการป้องกันที่ดีขึ้นและการรักษาด้วยการรักษาจะได้รับการพัฒนา การให้ความสำคัญกับสารต้านมะเร็งที่เฉพาะเจาะจงเช่นสารอาหารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยข้อมูลที่ให้ผ่านการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสารก่อมะเร็ง6
## วัสดุ
ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
Response not successful: Received status code 500
### ข้อมูลอ้างอิง
1\.
Maronpot RR. 1991. Chemical Carcinogenesis.91-129. [https://doi.org/10.1016/b978-0-12-330220-5.50012-7](https://doi.org/10.1016/b978-0-12-330220-5.50012-7)
2\.
Barrett JC. 1993. Mechanisms of multistep carcinogenesis and carcinogen risk assessment.. Environmental Health Perspectives. 1009-20. [https://doi.org/10.1289/ehp.931009](https://doi.org/10.1289/ehp.931009)
3\.
Weinberg, , Robert A. 2007. The Biology of Cancer. New York: Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC.
4\.
Ames B, Gold L. 1990. Too many rodent carcinogens: mitogenesis increases mutagenesis. Science. 249(4972):970-971. [https://doi.org/10.1126/science.2136249](https://doi.org/10.1126/science.2136249)
5\.
Upham BL, Weis LM, Trosko JE. 1998. Modulated gap junctional intercellular communication as a biomarker of PAH epigenetic toxicity: structure-function relationship.. Environmental Health Perspectives. 106(suppl 4):975-981. [https://doi.org/10.1289/ehp.98106s4975](https://doi.org/10.1289/ehp.98106s4975)
6\.
Combes, R, van Zutphen L, Balls M. 1997. Animal Alternatives, Welfare and Ethics. The Netherlands, Amsterdam: Elsevier.
7\.
Moggs J. 2004. Epigenetics and cancer: implications for drug discovery and safety assessment. Toxicology and Applied Pharmacology. 196(3):422-430. [https://doi.org/10.1016/j.taap.2004.01.009](https://doi.org/10.1016/j.taap.2004.01.009)
8\.
Trosko JE, Chang C, Upham B, Wilson M. 1998. Epigenetic toxicology as toxicant-induced changes in intracellular signalling leading to altered gap junctional intercellular communication. Toxicology Letters. 102-10371-78. [https://doi.org/10.1016/s0378-4274(98)00288-4](https://doi.org/10.1016/s0378-4274%2898%2900288-4)
9\.
Simeonova P, Luster MI. 2000. Mechanisms of arsenic carcinogenicity: genetic or epigenetic mechanisms?. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 19281-286.
10\.
Ding M, Shi X, Castranova V, Vallyathan V. 2000. Predisposing factors in occupational lung cancer: inorganic minerals and chromium. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 19129-138.
11\.
Li M, Cai J, Chiu J. 2002. Arsenic induces oxidative stress and activates stress gene expressions in cultured lung epithelial cells. J. Cell. Biochem.. 87(1):29-38. [https://doi.org/10.1002/jcb.10269](https://doi.org/10.1002/jcb.10269)
12\.
Dörner G, Götz F, Rohde W, Plagemann A, Lindner R, Peters H, Ghanaati Z. 2001. Genetic and epigenetic effects on sexual brain organization mediated by sex hormones. Neuro. Endocrinol. Lett. 22403-409.
13\.
Phillips JM, Yamamoto Y, Negishi M, Maronpot RR, Goodman JI. 2007. Orphan Nuclear Receptor Constitutive Active/Androstane Receptor?Mediated Alterations in DNA Methylation during Phenobarbital Promotion of Liver Tumorigenesis. 96(1):72-82. [https://doi.org/10.1093/toxsci/kfl188](https://doi.org/10.1093/toxsci/kfl188)
14\.
Williams GM, Whysner J. 1996. Epigenetic carcinogens: Evaluation and risk assessment. Experimental and Toxicologic Pathology. 48(2-3):189-195. [https://doi.org/10.1016/s0940-2993(96)80041-8](https://doi.org/10.1016/s0940-2993%2896%2980041-8)
15\.
Pogribny IP, Tryndyak VP, Woods CG, Witt SE, Rusyn I. 2007. Epigenetic effects of the continuous exposure to peroxisome proliferator WY-14,643 in mouse liver are dependent upon peroxisome proliferator activated receptor ?. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 625(1-2):62-71. [https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2007.05.004](https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2007.05.004)
16\.
Trosko JE, Upham BL. 2005. The emperor wears no clothes in the field of carcinogen risk assessment: ignored concepts in cancer risk assessment. 20(2):81-92. [https://doi.org/10.1093/mutage/gei017](https://doi.org/10.1093/mutage/gei017)
17\.
Yamasaki H, Krutovskikh V, Mesnil M, Tanaka T, Zaidan-Dagli ML, Omori Y. 1999. Role of connexin (gap junction) genes in cell growth control and carcinogenesis. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie. 322(2-3):151-159. [https://doi.org/10.1016/s0764-4469(99)80038-9](https://doi.org/10.1016/s0764-4469%2899%2980038-9)
18\.
Bennett M, Spray D. 1985. Gap Junctions. New York: Cold Spring Harbor Laboratory.
19\.
Dermietzel R, Spray DC. 1993. Gap junctions in the brain: where, what type, how many and why?. Trends in Neurosciences. 16(5):186-192. [https://doi.org/10.1016/0166-2236(93)90151-b](https://doi.org/10.1016/0166-2236%2893%2990151-b)
20\.
Musil L, Goodenough D. 1990. Gap junctional intercellular communication and the regulation of connexin expression and function. Current Opinion in Cell Biology. 2(5):875-880. [https://doi.org/10.1016/0955-0674(90)90086-t](https://doi.org/10.1016/0955-0674%2890%2990086-t)
21\.
Hart R, Hoerger, F. 1989. Banbury Report 31:Carcinogen Risk Assessment: New Directions in the Qualitative and Quantitative Aspects. N.Y: Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor.
22\.
Cha RS, Guerra L, Thilly WG, Zarbl H. 1996. Ha-ras-1 oncogene mutations in mammary epithelial cells do not contribute to initiation of spontaneous mammary tumorigenesis in rats. Carcinogenesis. 17(11):2519-2524. [https://doi.org/10.1093/carcin/17.11.2519](https://doi.org/10.1093/carcin/17.11.2519)
23\.
Cha RS, Thilly WG, Zarbl H. 1994. N-nitroso-N-methylurea-induced rat mammary tumors arise from cells with preexisting oncogenic Hras1 gene mutations.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 91(9):3749-3753. [https://doi.org/10.1073/pnas.91.9.3749](https://doi.org/10.1073/pnas.91.9.3749)
24\.
Brookes P, Cooper CS, Ellis MV, Warren W, Gardner E, Summerhayes IC. 1988. Activated Ki-ras genes in bladder epithelial cell lines transformed by treatment of primary mouse bladder explant cultures with 7,12-dimethylbenz\[a]anthracene. Mol. Carcinog.. 1(2):82-88. [https://doi.org/10.1002/mc.2940010203](https://doi.org/10.1002/mc.2940010203)
25\.
Mass MJ, Austin SJ. 1989. Absence of mutations in codon 61 of the Ha-ras oncogene in epithelial cells transformed in vitro by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene. Biochemical and Biophysical Research Communications. 165(3):1319-1323. [https://doi.org/10.1016/0006-291x(89)92747-2](https://doi.org/10.1016/0006-291x%2889%2992747-2)
26\.
Gelboin H, Ts' o P. 1978. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Cancer, Environment, Chemistry, and Metabolism. Vol. 1. Burlington, MA: Academic Press, Inc.
27\.
Rubin H. 2002. Selective clonal expansion and microenvironmental permissiveness in tobacco carcinogenesis. Oncogene. 21(48):7392-7411. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1205800](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1205800)
28\.
Van Duuren BL, Sivak A, Langseth L. 1967. The tumor-promoting activity of tobacco leaf extract and whole cigarette tar.. Br J Cancer. 21(2):460-463. [https://doi.org/10.1038/bjc.1967.53](https://doi.org/10.1038/bjc.1967.53)
29\.
Cigarette Smoke Carcinogenesis: Importance of Tumor Promoters23. [https://doi.org/10.1093/jnci/47.1.235](https://doi.org/10.1093/jnci/47.1.235)
30\.
Tumor Promoters in Tobacco and Cigarette-Smoke Condensate1. [https://doi.org/10.1093/jnci/48.6.1849](https://doi.org/10.1093/jnci/48.6.1849)
31\.
Wynder E, Hoffmann D. 1976. Tobacco and tobacco smoke Semin. Oncol. 3.5-15.
32\.
Sharovskaya J, Kobliakova I, Solomatina N, Kobliakov V. 2006. Effect of some carcinogenic and non-carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons on gap junction intercellular communication in hepatoma cell cultures. European Journal of Cell Biology. 85(5):387-397. [https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2005.11.006](https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2005.11.006)
33\.
Blaha L. 2002. Inhibition of Gap-Junctional Intercellular Communication by Environmentally Occurring Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. 65(1):43-51. [https://doi.org/10.1093/toxsci/65.1.43](https://doi.org/10.1093/toxsci/65.1.43)
34\.
Rosenkranz H. 2000. Exploring the relationship between the inhibition of gap junctional intercellular communication and other biological phenomena. 21(5):1007-1011. [https://doi.org/10.1093/carcin/21.5.1007](https://doi.org/10.1093/carcin/21.5.1007)
35\.
Davila JC. Use and Application of Stem Cells in Toxicology. Toxicological Sciences. 79(2):214-223. [https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh100](https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh100)
36\.
Jacks T, Weinberg RA. 2002. Taking the Study of Cancer Cell Survival to a New Dimension. Cell. 111(7):923-925. [https://doi.org/10.1016/s0092-8674(02)01229-1](https://doi.org/10.1016/s0092-8674%2802%2901229-1)
37\.
Postovit L, Seftor EA, Seftor RE, Hendrix MJ. 2006. A Three-Dimensional Model to Study the Epigenetic Effects Induced by the Microenvironment of Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells. 24(3):501-505. [https://doi.org/10.1634/stemcells.2005-0459](https://doi.org/10.1634/stemcells.2005-0459)
__บทความที่เกี่ยวข้อง__
- [ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอเมทิเลชัน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/introduction-to-dna-methylation)
- [Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Troubleshooting](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/chp1-faqs)
- [DNA Methylation & Bisulfite Conversion](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/dna-methylation-bisulfite-conversion)
- [Epigenetics Overview](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/epigenetics-overview)
- [Global DNA Methylation Quantification](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/global-dna-methylation-quantification)
- [Imprint ® DNA Modification Kit (MOD50) Protocol](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/mod50-imprint-dna-modification-kit)
- [p53: DNA Damage Response and Cancer](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/p-fiftythree-dna-damage-response-and-cancer)
- [Guides to Cell Number for ChIP and Endpoint Analysis](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-and-nucleic-acid-interactions/cell-number-for-chip-and-endpoint-analysis)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__หมวดหมู่สินค้าที่เกี่ยวข้อง__
- [ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการวิจัยและค้นพบ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/natural-products)
- [องค์ประกอบพื้นฐานแบบออร์แกนิก](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/chemistry-and-biochemicals/building-blocks/organic-building-blocks)
- [กรดอะมิโน – หน่วยพื้นฐานของชีวิต](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/amino-acids)
- [หน่วยสร้างวงแหวนเฮเทอโรไซคลิก](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/chemistry-and-biochemicals/building-blocks/heterocyclic-building-blocks)
บนสุด
__เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อ__
เข้าสู่ระบบ__ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่?__ลงทะเบียน
หน้านี้ได้ถูกแปลโดยเครื่องแปลภาษาเพื่อความสะดวกของลูกค้าของเรา เราได้พยายามเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องแปลภาษาแปลได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เครื่องแปลภาษานั้นไม่สมบูรณ์แบบ หากคุณไม่พอใจกับเนื้อหาที่แปลโดยเครื่องแปลภาษา โปรดอ้างอิงจากฉบับภาษาอังกฤษ
การสนับสนุน[ฝ่ายบริการลูกค้า](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/support/customer-support)[ติดต่อเรา](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/offices)[คำถามที่พบบ่อย](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/documents-search?tab=sds)[ใบรับรอง (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/documents-search?tab=coa)[คุณภาพและการกำกับดูแล](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/quality-and-regulatory-management)[เครื่องคิดเลขและแอป](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/support/calculators-and-apps)[การสัมมนาผ่านเว็บ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/webinars)
คำสั่งซื้อ[ค้นหาคำสั่งซื้อ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/order-lookup)[คำสั่งซื้อด่วน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/quick-order)[ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/services/custom-products)[โซลูชันอีคอมเมิร์ซ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
บริษัท[เกี่ยวกับเรา](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/about-us)[ความรับผิดชอบ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/ssbi)[กิจกรรม](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/events)[ข่าวประชาสัมพันธ์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/press)[โครงการ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/partnership-programs)[อาชีพ](https://careers.merckgroup.com/global/en)[สำนักงาน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/offices)
โซเชียลมีเดีย
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__การวิจัย การพัฒนา การผลิต__
เราเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกด้วยโซลูชันและบริการสำหรับการวิจัย การพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาและผลิตการบำบัดด้วยยาทางเภสัชกรรม
[](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th)
[โซลูชัน Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/sigma-aldrich)[โซลูชัน BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/bioreliance)[โซลูชัน Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/millipore)[โซลูชัน SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/safc)[โซลูชัน Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/milliq)[โซลูชัน Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA เมืองดาร์มชตัท ประเทศเยอรมนี และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์รวมถึงการทำเหมืองข้อมูลและข้อความสำหรับการฝึกอบรม AI และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
ห้ามทำซ้ำสื่อใดๆ จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
[เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/site-use-terms)|[นโยบายความเป็นส่วนตัว](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/privacy-statement)|[ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการขาย](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/terms-and-conditions)|[การยินยอมด้านลิขสิทธิ์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/copyright-consent)|[แผนผังเว็บไซต์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/site-map)