Merck
หน้าแรกการตรวจจับ Campylobacter: โซลูชันการทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับ Campylobacter
การตรวจจับ Campylobacter: โซลูชันการทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจจับ Campylobacter
แคมไพล็อบแอคเตอร์ spp เป็นสาเหตุหลักของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบแบคทีเรียในมนุษย์ทั่วโลก การติดเชื้อมักเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนข้ามหรือผ่านกระบวนการไม่เพียงพอ (โดยทั่วไปคือเนื้อแดงสัตว์ปีกหอยและนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์) มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการ ทดสอบ Campylobacter ในอาหารเพื่อตอบสนองกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนในสัตว์ปีก
ผลงานของเราประกอบด้วย:
สื่อวัฒนธรรมอบแห้ง: สื่อที่เป็นเอกลักษณ์และสะดวกที่ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ใน ISO 1113 และระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับการรับรองจาก AOAC ของเรา:    การทดสอบอย่างรวดเร็ว Singlepath ® Campylobacter สำหรับการตรวจจับ Campylobacter ในอาหาร: ง่ายต่อการใช้งานและขั้นตอนเดียว immunoassays ในรูปแบบของ“การทดสอบการตั้งครรภ์”สำหรับการตรวจสอบ Campylobacter ด้วยความสะดวกสบายสูงสุดในเวลาเพียง 20 นาทีหลังจากการเสริมสร้าง.
อ่านบทความของเราโดย: จอร์จีน่าแมนนิ่งจุลชีววิทยาโฟกัสฉบับที่ 2.1
กลุ่มเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรนท์, นอตติงแฮม, NG11 8 เอ็นเอส, สหราชอาณาจักร.
georgina.manning@ntu.ac.uk
Campylobacter เป็นเชื้อโรคที่สำคัญของมนุษย์ทั่วโลก
สองสายพันธุ์ Campylobacter jejun iand C. col iare รับผิดชอบต่อการติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เกิดจากอาหารของมนุษย์ในสหราชอาณาจักร ในปี 2008 มีรายงานพบผู้ป่วยโรค Campylobacteriosis 49,880 รายในอังกฤษและเวลส์ (www.hpa.org.uk) ขณะนี้ C. Jejun Iis ทราบว่ามีประมาณร้อยละ 90 ของกรณีที่รายงานทั้งหมด C. coliคิดเป็นร้อยละ 7 ของกรณี Campylobacteriosis ยังคงเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดอันดับ 10 ของการเจ็บป่วยทางเดินอาหารในอังกฤษและเวลส์และยังคงเป็นภาระด้านสุขภาพที่สำคัญ
อาหารเป็นพิษของมนุษย์ได้มาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน สัตว์ปีกเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของการติดเชื้อและการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการบริโภคเนื้อสัตว์สัตว์ปีกที่ปรุงสุกไม่สุกหรือผ่านการปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆในห้องครัว ในรายงานล่าสุดจากสำนักงานมาตรฐานอาหารความชุกของ  ไก่ Campylobacte Rin ที่ร้านค้าปลีกคือ 65% (2) www.food.gov.uk แหล่งอื่นๆของการติดเชื้อรวมถึงนมดิบปนเปื้อนและน้ำ
อาการของโรคอาจเกิดขึ้นได้ถึงสองสัปดาห์หลังจากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน พวกเขามักจะประกอบด้วยไข้และความรู้สึกทั่วไปของความไม่แข็งแรงซึ่งจะมาพร้อมกับหรือตามด้วยตะคริวช่องท้องแล้วน้ำบางครั้งเลือด, ท้องร่วง (Blaser และ Engberg 2008 โรคนี้มักจำกัดตัวเองหลังจาก 2-7 วันอย่างไรก็ตามในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหนุ่มสาวผู้สูงอายุหรือภูมิคุ้มกันอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กลไกที่ใช้โดย Campylobacte RTO ทำให้เกิดโรคยังไม่ได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามมีความคิดว่าสิ่งมีชีวิตแรกที่ตั้งรกรากลำไส้เล็กก่อนที่จะเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่ที่มันทำให้เกิดการตอบสนองการอักเสบในท้องถิ่น (ดำ et al. 1988 สิ่งมีชีวิตที่เป็นกระเบื้องโดยวิธีการของ pola rfl agell aand มันสามารถขับเคลื่อนตัวเองผ่านชั้นเมือกที่ด้านบนของเซลล์เยื่อบุผิว การยึดเกาะกับพื้นผิวของเซลล์เยื่อบุผิวตามด้วยการบุกรุกเข้าไปในเซลล์ยังคิดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีอาการท้องร่วง Campylobacter ผลิตสารพิษที่มีระยะห่างของ cytolethal แต่บทบาทของสารพิษในโรคนี้ไม่ได้มีลักษณะอย่างเต็มที่ (คีเทล 1997)
C. jejun iand C. col iare Gram เชิงลบ, เกลียว, เซลล์รูปแท่ง (รูปที่ 1) พวกเขาเป็น microaerophilic ที่ต้องการระดับออกซิเจนระหว่าง 2 ถึง 10% สำหรับการเจริญเติบโต ทั้งสองสายพันธุ์นี้ถูกจัดอยู่ในประเภทของ Campylobacters ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของ 42°CCampylobacter มักจะเป็นสิ่งมีชีวิตลัทธิที่แตกต่างกันเพื่อแยกและเติบโตในห้องปฏิบัติการ วิธีปัจจุบันที่ใช้ในการตรวจจับ Campylobacters จากอาหารคือวิธี EN/ISO 10272-1 วิธีนี้ขึ้นอยู่กับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของจำนวนวัสดุที่รู้จักกันใน Bolton Broth (BB) ด้วยอาหารเสริมที่เลือกและ 5 เลือดม้าที่ผ่านการคัดเลือก 100% ทั้งแบบ microaerobically หรือในขวด Schott ที่เต็มไปด้วยน้ำซุปเสริม Bolton (ปล่อยให้ช่องว่างที่ด้านบนของไม่มากขึ้นที่ 2 ซม.) แอโรบิคที่ 41.5°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามในสิ่งพิมพ์ล่าสุด (Moran et al. 2009) ขอแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการ ISO เนื่องจากพบว่าการบ่มเพาะแอโรบิกในระหว่างการเพิ่มปริมาณไม่ประสบความสำเร็จมากในการแยกสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้การเสริมสมรรถภาพแบบไมโครแอโรบิกเป็นวิธีที่ต้องการโดยมีการบ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากบ่มตัวอย่างน้ำซุปที่เพิ่มคุณค่าจะถูกชุบลงบนถ่าน cefoperazone deoxycholate agar (mCCDA ดู รูปที่ 2) ด้วยการเพิ่มอาหารเสริมที่เลือก การระบุโดยปกติจะทำโดยสัณฐานวิทยา colony และ speciation โดยวิธี PCR- ตาม.
กราฟอิเล็กตรอนของ Campylobacter jejjejuni (Gaynor et al. 2004
รูปที่ 1กราฟอิเล็กตรอนของ Campylobacter jejjejuni (Gaynor et al. 2004
โคโลนี Campylobacter บน mCCDA
รูปที่ 2โคโลนี Campylobacter บน mCCDA
วัสดุ
Loading
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Black RE, Levine MM, Clements ML, Hughes TP, Blaser MJ. 1988. Experimental Campylobacter jejuni Infection in Humans. Journal of Infectious Diseases. 157(3):472-479. https://doi.org/10.1093/infdis/157.3.472
2.
2008. Clinical Aspects of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Infections.99-121. https://doi.org/10.1128/9781555815554.ch6
3.
Gaynor EC, Cawthraw S, Manning G, MacKichan JK, Falkow S, Newell DG. 2004. The Genome-Sequenced Variant of Campylobacter jejuni NCTC 11168 and the Original Clonal Clinical Isolate Differ Markedly in Colonization, Gene Expression, and Virulence-Associated Phenotypes. JB. 186(2):503-517. https://doi.org/10.1128/jb.186.2.503-517.2004
4.
Ketley JM. 1997. Pathogenesis of Enteric Infection by Campylobacter. Microbiology. 143(1):5-21. https://doi.org/10.1099/00221287-143-1-5
5.
Moran L, Kelly C, Madden R. 2009. Factors affecting the recovery ofCampylobacterspp. from retail packs of raw, fresh chicken using ISO 10272-1:2006. 48(5):628-632. https://doi.org/10.1111/j.1472-765x.2009.02581.x