[ข้ามไปยังเนื้อหา](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th) สินค้า รถเข็น0 THTH สินค้า ผลิตภัณฑ์การใช้งานบริการทรัพยากรการสนับสนุน [เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [ค้นหาคำสั่งซื้อ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/order-lookup) [สั่งซื้อด่วน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/quick-order) รถเข็น0 [หน้าแรก](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th)[การทดสอบความปลอดเชื้อ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/applications/microbiological-testing/sterility-testing)การทดสอบความเป็นหมันโดยการฉีดวัคซีนโดยตรง # การทดสอบความเป็นหมันโดยการฉีดวัคซีนโดยตรง ## การทดสอบความเป็นหมันโดยการฉีดวัคซีนโดยตรงสำหรับตัวอย่างที่ไม่สามารถกรองได้ ![การฉีดวัคซีนโดยตรงเป็นขั้นตอนการทดสอบความเป็นหมันเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/direct-inoculation-products.jpg "Direct inoculation sterility testing media") การทดสอบความเป็นหมันที่เชื่อถือได้และการพัฒนาหรือการตรวจสอบวิธีการเฉพาะของผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนายา แม้ว่าเภสัชกรระหว่างประเทศแนะนำให้ใช้การกรองเมมเบรนมาตรฐานสำหรับการทดสอบความเป็นหมันผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่สามารถกรองหรือเปลี่ยนรูปได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการทดสอบตามปกติโดยใช้การฉีดวัคซีนโดยตรงโดยใช้สื่อการทดสอบความเป็นหมันรวมถึงสารสกัดเคซีนถั่วเหลือง (TSB) และของเหลวไทโอไกลคอลเลตกลาง (มาตรฐาน FTM และชัดเจน) ในวิธีนี้ตัวอย่างการทดสอบจะถูกฉีดเข้าไปในสื่อที่ต้องการโดยตรงตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณของตัวอย่างต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสื่อทั้งหมด - [ข้อดีของการฉีดวัคซีนโดยตรง](https://www.sigmaaldrich.com#direct-inoculation) - [สื่อวัฒนธรรมสำหรับการฉีดวัคซีนโดยตรง](https://www.sigmaaldrich.com#culture-media) - [ถั่วเหลืองเคซีน Digest Medium (Trypticase Soy Broth, TSB)](https://www.sigmaaldrich.com#digest-medium) - [ของเหลว Thioglycolate Medium (FTM)](https://www.sigmaaldrich.com#fluid-medium) - [ล้าง Thioglycolate Medium](https://www.sigmaaldrich.com#clear-medium) - [โซลูชันการทดสอบความเป็นหมันที่สมบูรณ์แบบเพื่อความมั่นใจที่สมบูรณ์](https://www.sigmaaldrich.com#complete-testing) * * * ## ข้อดีของการฉีดวัคซีนโดยตรง[](https://www.sigmaaldrich.com) ในวิธีการฉีดวัคซีนโดยตรง (แช่) บทความทดสอบจะถูกฉีดเข้าไปในหลอดหรือขวดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมและบ่มเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการฉีดวัคซีนโดยตรงที่แตกต่างกันสำหรับข้อกำหนดในการทดสอบความเป็นหมันเรามีสื่อทดสอบความเป็นหมันที่กำหนดเองหลากหลายขนาดและขวด (จากหลอด 9 มล. ถึง 750 มล.) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ วิธีการฉีดวัคซีนโดยตรง: - มีโหมดสำหรับการทดสอบความเป็นหมันของวัสดุที่ไม่สามารถกรองได้ง่าย - ใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์น้อยลงในระหว่างการทดสอบ bacteriostasis และ fungistasis (B&F) ## สื่อวัฒนธรรมสำหรับการฉีดวัคซีนโดยตรง[](https://www.sigmaaldrich.com) ในวิธีการฉีดวัคซีนโดยตรงตัวอย่างจะถูกฉีดเข้าไปในสื่อสองชนิดโดยตรง สื่อหนึ่งช่วยให้การเจริญเติบโตของแอนแอโรบิกในขณะที่สื่ออื่นๆสนับสนุนการเจริญเติบโตของแอโรบิก ของเหลว Thioglycolate Medium (FTM) เป็นสื่อที่ใช้กันทั่วไปสำหรับแอนแอโรบิกในขณะที่น้ำซุปถั่วเหลือง Tryptic (เรียกอีกอย่างว่าถั่วเหลืองเคซีนย่อยกลาง) เหมาะสำหรับแอโรบิก จุลชีพแอโรบิคและแอนแอโรบิคจะถูกตรวจพบแยกต่างหากในสื่อที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุดช่วงการบ่ม ### ถั่วเหลืองเคซีน Digest Medium (Trypticase Soy Broth, TSB)[](https://www.sigmaaldrich.com) สารสกัดจากถั่วเหลืองเคซีนเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรียแอโรบิก This medium is used for sterility testing by direct inoculation. นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารเหลวก่อนการเพิ่มคุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด Response not successful: Received status code 500 * * * ### ของเหลว Thioglycolate Medium (FTM)[](https://www.sigmaaldrich.com) ของเหลว Thioglycolate กลางเหมาะสำหรับการตรวจจับแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนและแอโรบิก สื่อนี้ใช้สำหรับการทดสอบความเป็นหมันโดยการฉีดวัคซีนโดยตรงตามที่อธิบายไว้ใน USP, EP และ JP ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด Response not successful: Received status code 500 * * * ### ล้าง Thioglycolate Medium[](https://www.sigmaaldrich.com) สื่อ Thioglycolate ที่ชัดเจนมีคุณสมบัติการส่งเสริมการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับ FTM มาตรฐานและสอดคล้องกับ USP, EP และ JP สูตรทางเลือกนี้ให้ภาพที่ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับ FTM ซึ่งมีความขุ่นหรือหมอกควันเล็กน้อยเนื่องจากมีวุ้น ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด Response not successful: Received status code 500       [ขอข้อมูลเพิ่มเติม](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/campaigns/sterility-testing-consumables) * * * ## โซลูชันการทดสอบความปลอดเชื้อที่สมบูรณ์แบบเพื่อความมั่นใจที่สมบูรณ์[](https://www.sigmaaldrich.com) ค้นพบกลุ่มผลิตภัณฑ์การทดสอบความเป็นหมันเต็มรูปแบบของเราจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 45 ปี อุปกรณ์และปั๊มที่หลากหลายของเราพร้อมกับสื่อวัฒนธรรมที่ปราศจากเชื้อและของเหลวล้างสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามได้ไม่ว่าคุณจะใช้การกรองเมมเบรนหรือวิธีการฉีดวัคซีนโดยตรง ลดภาระงานในการทดสอบความปลอดเชื้อและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในห้องปฏิบัติการที่สำคัญของคุณด้วย พอร์ตโฟลิโอบริการ Steritest ® ที่ขยายออกไปของเรา วิศวกรแอปพลิเคชันและการตรวจสอบที่มีประสบการณ์จะช่วยในการพัฒนาวิธีการและการดำเนินการตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา QC พวกเขายังจะให้การฝึกอบรมทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นหมันด้วยตนเองหรือจากระยะไกล [![โบรชัวร์: การทดสอบความปลอดภัยของเครื่องดื่ม](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/neo-membrane-filteration/steritest-neo-brochure.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf) [โบรชัวร์: Sterility Testing Complete Portfolio](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf)   [![โบรชัวร์: การทดสอบความปลอดภัยของเครื่องดื่ม](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/neo-membrane-filteration/steritest-neo-brochure-2.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf) [Poster: โซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อความมั่นใจสูงสุดด้วย ระบบ Steritest ®](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf)   [![การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทางจุลชีววิทยาของยา](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/support/product-services/BioM_Calibration_and_Verification.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation) [การพัฒนาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทางจุลชีววิทยาของยา](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation)   [Request Information](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/campaigns/sterility-testing-consumables) __บทความที่เกี่ยวข้อง__ - [Sterility Testing Culture Media & Rinsing Fluids](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-membrane-culture-media-rinsing-fluids) - [Steritest® NEO Membrane Filtration Sterility Test](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/steritest-neo-sterility-test) - [Steritest® Symbio Sterility Testing Pump Guide](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-hardware-accessories) - [การทดสอบความเป็นหมันของผลิตภัณฑ์ใน Isopropyl myristate](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-increased-chemical-compatibility) - [Certified Reference Materials (CRMs) for pharmaceutical microbiology](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/certified-reference-materials-for-pharmaceutical-microbiology) - [Early Microbial Detection with Milliflex® Rapid System 2.0](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/early-microbial-detection-enumeration-milliflex) - [Screen Cell-Based Immunotherapeutics for Microbial Contaminants Using the Milliflex® Rapid System](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/screen-cell-based-immunotherapeutics-for-microbial-contaminants) - [Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties](https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-with-antimicrobial) __หมวดหมู่สินค้าที่เกี่ยวข้อง__ - [วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ สื่อทดลอง และซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/industrial-microbiology/sterility-testing-consumables-media-and-filtration) - [การทดสอบสารก่อไข้](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/products/industrial-microbiology/pyrogen-testing) บนสุด __เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อ__ เพื่ออ่านต่อ โปรดเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีใหม่ เข้าสู่ระบบ__ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่?__ลงทะเบียน หน้านี้ได้ถูกแปลโดยเครื่องแปลภาษาเพื่อความสะดวกของลูกค้าของเรา เราได้พยายามเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องแปลภาษาแปลได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เครื่องแปลภาษานั้นไม่สมบูรณ์แบบ หากคุณไม่พอใจกับเนื้อหาที่แปลโดยเครื่องแปลภาษา โปรดอ้างอิงจากฉบับภาษาอังกฤษ การสนับสนุน[ฝ่ายบริการลูกค้า](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/support/customer-support)[ติดต่อเรา](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/offices)[คำถามที่พบบ่อย](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/documents-search?tab=sds)[ใบรับรอง (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/documents-search?tab=coa)[คุณภาพและการกำกับดูแล](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/quality-and-regulatory-management)[เครื่องคิดเลขและแอป](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/support/calculators-and-apps)[การสัมมนาผ่านเว็บ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/webinars) คำสั่งซื้อ[ค้นหาคำสั่งซื้อ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/order-lookup)[คำสั่งซื้อด่วน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/quick-order)[ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/services/custom-products)[โซลูชันอีคอมเมิร์ซ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) บริษัท[เกี่ยวกับเรา](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/about-us)[ความรับผิดชอบ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/ssbi)[กิจกรรม](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/events)[ข่าวประชาสัมพันธ์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/press)[โครงการ](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/partnership-programs)[อาชีพ](https://careers.merckgroup.com/global/en)[สำนักงาน](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/collections/offices) โซเชียลมีเดีย [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __การวิจัย การพัฒนา การผลิต__ เราเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกด้วยโซลูชันและบริการสำหรับการวิจัย การพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาและผลิตการบำบัดด้วยยาทางเภสัชกรรม [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th) [โซลูชัน Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/sigma-aldrich)[โซลูชัน BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/bioreliance)[โซลูชัน Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/millipore)[โซลูชัน SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/safc)[โซลูชัน Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/milliq)[โซลูชัน Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA เมืองดาร์มชตัท ประเทศเยอรมนี และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์รวมถึงการทำเหมืองข้อมูลและข้อความสำหรับการฝึกอบรม AI และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ห้ามทำซ้ำสื่อใดๆ จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต [เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/site-use-terms)|[นโยบายความเป็นส่วนตัว](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/privacy-statement)|[ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการขาย](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/terms-and-conditions)|[การยินยอมด้านลิขสิทธิ์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/life-science/legal/copyright-consent)|[แผนผังเว็บไซต์](https://www.sigmaaldrich.com/TH/th/site-map) An unknown error has occured.