抗體藥物結合物製造:純化
生物共結物是由兩個分子組成的複合物,其中至少有一個是生物分子。生物結合物作為一種不斷增長的創新靶向治療藥物,具有令人難以置信的前景。抗體藥物結合物 (ADC) 是生物結合物的一種,它使用單株抗體 (mAbs) 將高效力的活性藥物成分 (API) 傳送至目標細胞。ADC 由單株抗體 (mAb) 經由穩定的連結劑與細胞毒性有效負載結合而成。
生物共聚物的純化和 ADC 的純化必須有效去除雜質,包括高分子量物質 (例如聚集體)、不想要的低和高藥物抗體比率 (DAR) 物質,以及低分子量雜質 (例如 API、殘留的有效載體和溶劑)。同時,製程必須能夠濃縮 ADC,並在不沉澱疏水性 ADC 的情況下達到最大回收率
。特色類別
抗體藥物結合物純化製程的考量
ADC 的純化使用各種技術,包括離子交換層析出 (IEX) 和切向流過濾 (TFF)。單次使用技術 (SUT) 可降低交叉感染的風險、將清潔需求降至最低,並提高製程的靈活性,因此在 ADC 純化過程中的應用越來越多。
DAR 變異去除
ADC 化學生物共結步驟會產生具有不同 DAR 的 ADC 物種的異質混合物。DAR 是 ADC 分子的關鍵品質屬性,因為它與治療藥物的效力相關。
溶劑清除
ADC 結合步驟是在有機溶劑(如二甲亞砜 (DMSO) 或二甲基乙酰胺 (DMAc) )存在的情況下進行的。
化學相容性
為了有效地淨化共結型 ADC 製程液,所有的液路和淨化技術都必須與共結步驟中使用的有機溶劑物理相容。
操作者安全
在 ADC 共轭和下游工作流程中,高效力毒性连接体、有效载荷和有机溶剂需要特别考虑安全处理和封闭。
高效安全的抗體藥物結合純化解決方案
我們的解決方案可應付 ADC 獨特的純化挑戰:
- 單次使用技術,如 Mobius® 系統,可提高生產環境的安全性、效率和靈活性,並顯示出與常用溶劑的優異相容性。
- 採用 Pellicon® 膠囊的切向流過濾 (TFF) 為 ADC 純化提供了封閉式、拋棄式流路,在提高產量的同時,也最大程度地保障了操作人員的安全。
- 混合模式陽離子交換層析技術,特別是 Eshmuno® CMX,可有效分離 ADC 變異體,同時維持高選擇性及流速。
相關文章
- Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
- Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Use of Eshmuno® CMX mixed-mode resin presents a significant opportunity to streamline ADC purification, improving process robustness and scalability.
- 查看全部 (5)
尋找更多文章和協議
How Can We Help
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件[email protected]
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算機與應用程式
Web Toolbox - 用於分析化學、生命科學、化學合成和材料科學的科學研究工具和資源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。