Merck
無菌與無菌採樣
放大鏡顯示生物反應器內部,周圍環繞著描繪其他生物製程設備的圖形
取樣在藥品與生物製劑生產中扮演關鍵角色,透過保障藥品的安全性與品質,確保產品完整性,並促進生產全過程對關鍵參數的持續監測與控制。
面對多樣化的採樣技術與各類樣本類型,為製程各階段尋得最佳方案實屬挑戰。
取樣的主要挑戰
主要採樣挑戰包括:
  • 污染:微生物污染与交叉污染可能损害产品品质及样本完整性。
  • 法規遵循:嚴格的法規要求實施穩健且經驗證的採樣策略,以符合產業標準並確保產品品質與樣本完整性。
  • 取樣策略:為各製程步驟選擇合適的取樣策略至關重要,而針對關鍵製程步驟,正確的取樣策略更是維持產品品質與安全性的核心要素。
本無菌與無菌採樣技術綜覽提供框架,協助您在製程開發與生產過程中掌握有效採樣要求。透過理解各項選項,您將能做出明智決策、降低風險、強化製程控制,並持續符合法規標準。
探索取樣如何保障您的製造流程
以實驗室白袍人員操作(生物)製藥流程的象徵性描繪,可能包含採樣作業
為何需要採樣?又該在何處採樣?
在藥品製造過程中,取樣作業對於確保藥品與生物製劑的品質、安全性和有效性至關重要,此舉亦是優良製造規範(GMP)原則所強制要求的。透過分析樣本,製造商得以證明其產品符合品質標準,且具備安全性、有效性,並未受污染。
完善的取樣策略是研發與生產各階段不可或缺的環節,彰顯製造商恪守最高品質標準的承諾。取樣策略涵蓋起始原料/原料藥、中間體及最終產品等層面。
一位身穿實驗室白袍的人正查看檢查清單
監管機構與產業團體倡導採用封閉式取樣技術,以降低微生物侵入風險並確保樣本具代表性。此方法優先保障製程安全與樣本完整性,對維持高品質與安全標準至關重要。
風險評估對於依據藥品潛在影響制定正確採樣策略至關重要。先進採樣技術能精準評估關鍵參數、採取主動措施降低污染風險,並透過持續監測實現製程控制。
要平衡有效的生物負荷控制策略法規對採樣檢測的要求,需依據國際協調會議Q9指南建議進行全面風險分析。
身穿實驗室白袍的人員正注視著顯示不同數據集的監控器,這些數據可能是分析結果。
取樣已成為製藥與生物製藥製造領域中不可或缺的工具,用於監測所有製程模式、單元操作及開發階段中的關鍵製程參數(CPP)與關鍵品質屬性(CQA)。
隨著製程分析技術(PAT)的廣泛應用,取樣在維持製程控制中的關鍵作用日益凸顯。自動化取樣系統能實現近即時測量,大幅降低製程開發與GMP生產階段的人工干預。
樣品經自動採集後,將輸送至與製程分析技術工具整合的在線、聯線或線上分析終端,用以監測關鍵製程參數與關鍵品質屬性,確保符合嚴苛的生物製藥法規要求。
某人正考慮為(生物)製藥流程採用不同取樣方案(手動與自動化),其手持代表各方案的圖示進行示意。
選擇手動或自動採樣系統作為合適的採樣策略,取決於製程階段、採樣目的以及設備與資金的可用性。某個製程可能僅採用手動採樣,也可能已發展至同時包含手動與自動採樣。理解不同技術的優勢,將有助於掌握各方法如何互補,從而協助監控與管理製程。
封閉式無菌手動採樣技術提供簡便途徑,可於製程各階段進行可靠採樣,並允許從多個取樣點頻繁且精確地採集樣本。自動化無菌採樣技術則無需人工干預即可從源頭採集樣本,並直接輸送至在線或聯線分析儀器進行檢測。
相關線上研討會
隨選網路研討會:無菌製程在製造品質與法規遵循中的關鍵作用
封閉式取樣:製造品質與法規遵循中無菌製程的關鍵要素
在本場線上研討會中,我們將探討指導取樣方法的法規框架,並概述有效取樣組裝所需的關鍵資格要求,包括系統完整性評估。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。