Merck
AABH97CDBB51
AA BLOCKS, INC.
methyl (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-ethyl-4-[(13S,15R,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-(methoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.0^{4,12}.0^{5,10}]nonadeca-4(12),5(10),6,8-tetraen-13-yl]-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo[10.6.
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
824.97
MDL號碼:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Iupac Name
22-oxovincaleukoblastine
Inchi Code
1S/C46H56N4O10/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-/m0/s1
InChI 密鑰
OGWKCGZFUXNPDA-CFWMRBGOSA-N
儲存溫度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/57-22-7
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=57-22-7
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)