Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
同義詞:
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
197.32
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)