Merck
相轉移催化劑
相轉移催化劑(PTCs)在推動有機合成發展中扮演關鍵角色。它們使反應物能在不相容的相間(如有機溶劑與水溶液)高效反應。透過連結這些環境,PTCs能提升親核試劑的反應活性與可及性——這些試劑在標準條件下往往難以反應或溶解度極低。此創新方法顛覆傳統合成手法,使化學家得以實現更高的反應速率、更優異的選擇性及更豐碩的收率。
我們提供多元化的相轉移催化劑系列,涵蓋銨鹽、磷鹽、冠醚及隱蔽體等類型。高品質的PTC產品能促進各類化學反應,成為製藥、農藥及特種化學品領域研究人員與製造商不可或缺的工具。探索我們的產品陣容,為您的實驗室或生產環境提升合成流程效能,驅動創新與效率的雙重突破。
產品
顯示 300的1-20
變更視圖
顯示 300的1-20
比較
產品編號
產品名稱
產品描述
訂價
分類
用於親核取代反應的銨鹽基質催化劑:
季銨鹽類是有機合成中最廣泛使用的相轉移催化劑(PTCs)。其作用機制在於將活性陰離子從水相轉移至有機相,從而促進離子物種與有機底物的反應。常見代表包括四丁基溴化銨、氯化銨及硫酸氫銨。
此類催化劑在親核取代反應、烷基化、氧化及酯化反應中表現卓越。於製藥、農藥及聚合物等需溫和條件與高選擇性的製程中,其價值尤為顯著。銨鹽型PTC透過減少有害溶劑用量並實現低溫反應,有效支持綠色化學發展。
硼鎓鹽類催化劑應用於維提格反應與烯化反應:
磷鎓鹽兼具強效相轉移能力與優異的熱穩定性及化學穩定性,能實現高難度的碳-碳鍵形成、烯化反應及其他鹼性或溫度敏感的轉化過程。常見代表包括四丁基磷鎓溴化物及三苯基磷鎓衍生物。
此類催化劑廣泛應用於維提格反應(碳-碳鍵形成)、親核取代及聚合反應。其耐受惡劣條件的特性使其適用於工業應用,如特種化學品合成與先進材料生產。磷鎓金屬醚催化劑在有機介質中亦展現優異溶解性,確保高效相轉移與提升反應速率。
冠醚與包覆體在金屬離子配位中的應用:
冠醚與隱蔽配體作為大環配體,能與金屬陽離子結合,提升無機鹽在有機溶劑中的溶解度。常見冠醚如18-冠-6及二苯並-24-冠-8可選擇性配位鉀、鈉等鹼金屬離子,促進離子轉移至有機相。
皇冠醚強化離子配對與反應活性,而具三維空腔結構的包覆劑則能實現更強效且完整的陽離子包覆。這種對金屬陽離子的高效隔離可產生真正的「裸離子」,使親核性與反應活性在有機介質中顯著提升。 因此,隱蔽體對於需要高反應性陰離子的反應至關重要,包括親核取代、C–X鍵形成、氧化及涉及無機鹽的聚合反應。其卓越的結合強度與選擇性,使其在溫和且條件明確的精準控制反應中尤具價值。除合成有機化學外,隱蔽體亦應用於分析化學、電化學及先進分子識別研究領域。
用於不對稱合成的特殊與手性PTC:
「其他」類別的PTC家族包含手性鎓鹽、離子液體及大環系統,應用於非對稱合成、綠色溶劑、電化學製程及標準PTC以外的特殊領域。此類催化劑能促進先進轉化反應,如對映選擇性烷基化、氧化及偶聯反應。
離子液體與表面活性劑基質PTC皆屬此類,具備可回收性與低環境衝擊等優勢。製藥合成、精細化工及永續製程日益採用此類創新催化劑以提升效率與選擇性。其多功能特性確保能適應多種基質與反應條件,為尖端研究與工業應用提供強大支援。
相關資源
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。