偶合試劑和核苷
我們提供一系列有用的構建砌塊、偶合試劑和核苷,可應用於寡聚物合成及其他領域。核苷和修飾核苷是構成核酸 (DNA 和 RNA) 的基本結構單位,負責編碼、傳遞和表達所有生物的遺傳資訊。生物系統外的寡核苷酸合成是指用化學方法合成具有預定序列的核酸,這些核酸可能含有天然核苷以外的核苷。典型的寡核苷酸合成使用核苷磷酸酰胺,分四個步驟進行:解鎖、偶合、封裝和氧化。耦合試劑在這些步驟中扮演重要角色,高效的耦合活化劑可確保反應快速且接近定量。
將非天然核苷納入核酸的能力已導致許多研究用途,例如:
- 序列檢測
- 耐水解性
- 序列測定
- 酶抑制
核苷化學已經產生了非天然類似物,這些類似物在醫學上有化學治療和抗病毒的應用,例如抑制逆轉錄酶。我們精選的非天然碱基、核苷衍生物和中間體,將為您的寡核苷酸或核苷類似物合成需求提供有用的起點。
產品
依相關度排序
顯示 44的1-20
變更視圖
顯示 44的1-20
比較
產品編號
產品名稱
產品描述
訂價
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。