過濾輔助材料和過濾介質
過濾助劑,也稱為過濾輔助劑或過濾介質,是廣泛用於提高過濾過程效率的物質或材料。這些顆粒細小的材料被添加到待過濾的液體中,幫助去除可能會堵塞過濾介質的雜質。助過濾劑是一種由固體顆粒組成的劑型,可透過形成多孔、滲透且堅硬的晶格結構(稱為濾餅)來提高過濾效率。濾餅可保留固體顆粒,並有助於流量控制。過濾助劑可應用於多種行業,如製藥、食品和飲料、水處理和製造業。
常見的過濾助劑類型包括活性炭、砂、硅藻土和纖維素。這些物質可提供高孔隙率、吸附能力、生物降解性和有效去除雜質,從而增強各行業的過濾流程。
部分概述
活性碳濾網
活性碳因其優異的吸附特性,是一種常用的濾材。它是一種經過特殊加工的碳,可產生具有大量表面面積的多孔結構。這種多孔結構使活性炭能夠有效地捕獲和吸附氣體、液體或蒸汽中的雜質。活性碳的應用包括吸附液體或氣體中的有機化合物、著色劑、氣味和特定化學物質。
海砂過濾器
海砂主要由氧化矽和微量其他金屬氧化物組成,是一種天然產品,以其在科學應用上的多功能性和高效率而聞名。它被廣泛用於實驗室中嚴重污染的水和溶液的過濾和澄清。此外,海砂還可作為研磨助劑,並用於加熱水浴(砂浴)。為了達到實驗室使用所需的高品質標準,海砂會先在鹽酸中煮沸,然後點燃使其碳化並去除有機污染物。 此製程可有效去除酸溶性雜質,使海砂適用於各種科學用途。
Diatomaceous Earth (DE) 過濾器
硅藻土是一種天然存在的無定型二氧化矽,由硅藻的骨骼化石形成。由於硅藻土具有很高的吸水和吸油能力,因此被廣泛使用。其明顯的多孔性使其在捕捉細小顆粒方面非常有效。此外,它還可以作為矽土前體,吸附各種油基,包括苯、甲苯、乙苯、對二甲苯和鄰二甲苯。
纖維素過濾器
由於纖維素具有多孔性和吸附性,因此可用作過濾劑。纖維素的纖維結構形成了一個相互連通的通道網絡,有助於流體通過,同時捕捉微粒和雜質。纖維素基過濾器常用於各行各業,包括水處理、製藥加工、食品和飲料生產以及實驗室應用。這些過濾器可有效分離液體中的固體,並有助於去除污染物,例如沉澱物、細菌和其他微粒,確保流體更清潔、更純淨。此外,纖維素粉末和再生纖維素還可用於色譜製程。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。