Merck
首頁產品過濾實驗室過濾器架
實驗室過濾器架
過濾器外殼與切割圓盤膜過濾器配合使用,提供結構支撐,並在膜周圍形成密封,防止濾液污染。可重複使用的針筒過濾器座適用於過濾或清除需要可更換或移除過濾器的少量液體。用於真空和壓力過濾的濾器架有多種形式和尺寸,可適用於各種直徑的濾器。過濾器架的選擇取決於下列條件。
產品
顯示 78的1-20
變更視圖
顯示 78的1-20
比較
產品編號
產品名稱
產品描述
訂價
您已檢視 78 結果的 1-20
過濾器支架材料
玻璃過濾器組件的照片,包括鋁彈簧夾具、硼硅玻璃底座、硼硅玻璃漏斗、裝配好的玻璃支架和硼硅玻璃蓋。
玻璃過濾器座
  • 廣泛的耐化學性
  • 化學惰性
  • 水溶液和有機溶液
  • 腐蝕性液體
  • 。HPLC 溶劑製備
  • 研究和小規模過濾
  • 設計可包括增加對準導板,實現快速組裝,並保護玻璃器皿免受損壞
Millicup™-FLEX 塑膠過濾器支架的照片,包括聚丙烯漏斗、半可重複使用的膜支撐環和真空適配器。
塑膠過濾器座
  • 增加耐用性
  • 水溶液和有機溶液
  • 超清、一般過濾和線上過濾
不銹鋼螢光濾片架的照片,包括鋁彈簧夾、不銹鋼底座和矽膠塞。
不銹鋼過濾器座
  • 高強度
  • 耐腐蝕
  • 耐細菌
  • 有機或腐蝕性溶液的小規模過濾
  • 細菌污染敏感應用
Millipore® All-Glass Filter Holder Kit 的照片,包括玻璃漏斗、鋁彈簧夾、玻璃熔塊支座和研磨接合燒瓶。
過濾系統和套件
  • 套件包括過濾漏斗、夾子和其他配件,用於組裝完整的過濾設備
  • 一般過濾
  • 瓶對瓶過濾
  • 微量分析
  • 殘餘物分析
過濾器直徑
過濾器支架的直徑必須與膜過濾器的直徑相匹配。為了減少樣品損失並降低膜堵塞的風險,在選擇過濾器直徑時應考慮樣品體積。我們提供直徑為 13 mm、25 mm、47 mm、90 mm 和 142 mm 的過濾器支架。
  • 13 mm:建議用於 1 mL - 15 mL 容量
  • 25 mm:建議用於 10 mL - 50 mL 容量
  • 47 mm:建議用於 100 mL - 500 mL 容量
  • 90 mm:建議用於 200 mL - 1,000 mL 容量
  • 142 mm:建議用於更大容量
壓力驅動過濾或真空驅動過濾
濾心可承受特定的最大壓力,並有適當的連接,可與壓力系統或真空系統搭配使用。玻璃濾心專為真空過濾而設計。不銹鋼和塑料過濾器座設計用於真空或壓力過濾。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。