細胞與基因治療最終產品釋出測試
身為細胞和基因療法的開発者或製造商,您必須選擇一個可靠的服務合作夥伴,才能在臨床和商業上取得成功。我們與您一樣,致力於提供安全且特性良好的產品,因此請與我們合作進行最終的產品釋放測試 - 藉由我們的經驗為您的療法造福病患。我們的專家團隊將與您協商制定特定的測試計畫,並利用一系列可用的平台檢測來進行最終的產品釋放測試。我們可以透過生物安全性和特性測試方法,協助您掌握先進療法獨特的物流、法規和技術要求。
AAV
慢病毒載體
腺病毒載體
對於最終產品的釋放,必須確認最終載體產品的身份。此測試可能包括相關基因的排序、感染性滴度、基因體滴度和效力測試。應分析無菌性、支原體及內毒素水平。此外,還應確定最終產品的特性,其中可能包括載體聚集、pH 值、滲透壓、外觀和微粒。
免疫治療
幹細胞療法
為了釋放最終的產品,輸液用細胞必須進行安全性分析,並確認產品的特定屬性。安全性測試包括無菌/生物負荷、支原體和內毒素水平。此外,還可對載體轉製的細胞進行複製能力測試,以確認不含具有複製能力的病毒。為了支持最終產品的釋出,也應視情況進行產品特定特性測試,以評估效用、特性和純度。
生物安全性測試
- 穩定性
- 支原體
- 內毒素(LAL)
- 複製能力病毒
產品特徵
- 特性
- 純度/殘留物
- 效力:表達蛋白質、功能
- 變異體和亞群檢測
- 感染性和基因組滴度
- 聚集
- 物理化學特性
- 殼蛋白表徵
我們提供符合 ICH 規範的客製化計畫,並協助您瞭解環境條件 - 溫度、濕度、光線和容器互動 - 對您的療法的影響。您的穩定性測試計畫可能包括
- 計畫儲存條件
- 計畫配方
- 製造保護步驟
- 壓力條件
- 裝運/運輸
- 裝入給藥裝置
法規與技術服務、資料審查與評估、報告撰寫、回覆法規主管機關 - 我們提供所有這些服務,甚至更多。若要就您的細胞和基因治療產品釋放測試與我們的專家聯絡,請立即使用我們的回覆表單。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。