Milli-Q® 水淨化系統的校正、驗證與適用性測試
確保淨水系統的完整性
您的淨水系統包含重要的計量表、感測器和監視器,必須定期進行檢查和維修,以防止損壞,並確保您的用水符合製造商的規格。此外,定期校準和驗證對於品質保證和確保資料的可靠性也至關重要。
Milli-Q®服務:合規與實驗室認證專家
由於越來越多的法規準則要求實驗室對其分析的品質進行認證, Milli-Q® Services 已經開發了一套完整的認證解決方案,以滿足您最嚴格的要求,並協助滿足 GxP(例如 GLP 和 cGMP)的需求。我們為水純化系統上的所有計量表、感測器和監視器提供校準、驗證和適用性測試服務。您可以信赖我们 20 多年的经验以及与规范实验室的合作关系。Milli-Q® 服務將使您對測量系統充滿信心:
- 消除長期偏差的風險
- 確保您工作的完整性
- 強化您的品質保證地位
校正、驗證和適用性測試之間有什麼區別?
我們知道,要確定驗證程序、校正程序或USP適用性測試是否是適合您的解決方案並不總是那麼容易。這取決於水對您應用的影響,以及您必須遵循的認證或品質管理系統類型。我們當地的純淨水法規專家將幫助您做出最適當、最合適的選擇。
- 校準:根據可追蹤的參照標準確保並調整測量精度。整個測量鏈都經過校準。我們的校正服務包括校正證書,這對於符合品質標準(例如:cGMP、GLP)的實驗室來說至關重要、
- 驗證: 根據外部校準的參考儀表驗證和記錄系統儀表的準確性。
- 適用性測試: 確保水質測量裝置符合美國藥典 (USP) 第 <645> 章中規定的電導率/電阻率* 和第 <643> 章中規定的 TOC† 要求。
Milli-Q®服務的優勢
對於在 GxP 和認證環境中工作的實驗室,我們是您的首選合作夥伴。我們的專業技術基於:
- 先進的系統設計與監控: 確保淨水系統符合最新的法規指引
- 經過認證的現場服務工程師: 所有測試都由經過特別訓練的驗證專家執行
- 全面的協議: 所有測試都採用全球可稽核的標準作業程序 (SOP),並記錄可稽核的報告,以確保可追蹤性和合規性;可用於電阻率/溫度計和 TOC 監測器
- 定期校準的儀器: 所有測試都使用製造商認證和校正的儀器
相關資源
- Brochure: Milli-Q® Services
- Flyer: Milli-Q® Service Proactive™ Plan
- Flyer: Milli-Q® Service Total™ Plan
- Flyer: Milli-Q® Service Advanced™ Plan
- Flyer: Milli-Q® Service Essential™ Plan
- Data Sheet: Preventive Maintenance Visits
- Flyer: Calibration, Verification & Suitability Testing
- Flyer: Tank & Loop Sanitization Services
- Flyer: Consumables Supply Agreement
第 1 頁,共 2 頁
* 對於電導率,最低量程的解析度為 ± 0.1 μS/cm,電池常數為 ± 2%。
† 小於 500 ppb 的檢測限制檢查。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。