About This Item
CAS Number:
Peso molecular:
502.94
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
(Z)-4-(2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazineylidene)-5-phenyl-2-(4-phenylthiazol-2-yl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C24H15ClN6O3S/c25-18-12-11-17(13-20(18)31(33)34)27-28-22-21(16-9-5-2-6-10-16)29-30(23(22)32)24-26-19(14-35-24)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,27H/b28-22-
Clave InChI
VELQTEBILFDDQX-SLMZUGIISA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/y226588-c-87.html
Synonym
(Z)-4-(2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazineylidene)-5-phenyl-2-(4-phenylthiazol-2-yl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/y226588-c-87.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)