MilliporeSigma
211419
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene
99%
Sinónimos:
5-Bromopseudocumene
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrC6H2(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
233-235 °C (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
InChI key
SCZXFZRJDVZMJI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene was used in the preparation of:
  • 1′,2′-dideoxy-1′-(1,2,4-trimethylphenyl)-3′,5′-di-O-toluoyl-β-D-ribofuranose
  • ubiquinones, also referred as Coenzyme Qn
  • 2, 4, 5-trimethylbenzoic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2, 4, 5-Trimethylbenzoic Acid.
Barcon A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 53(12), 1842-1845 (1997)
Synthesis of Ubiquinones Utilizing Pd (0)-Catalyzed Stille Coupling.
Jung YS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 21(5), 463-464 (2000)
Barbara A Schweitzer et al.
The Journal of organic chemistry, 59(24), 7238-7242 (1994-12-01)
Described are the design, synthesis, and structures of three nonpolar nucleoside isosteres to be used as probes of noncovalent bonding in DNA and as isosteric replacements for the natural nucleosides in designed nucleic acid structures. Reaction of substituted aryl Grignards