MilliporeSigma
GF08129651
Chromium
rod, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.7+%
Sinónimos:
CR007905
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,160.00
$1,160.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,160.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
CAS Number:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$1,160.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Ensayo
≥99.7%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 081-296-51
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
Longitud
50 mm
diámetro
1.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF37479572GF83524530GF22386012
Chromium rod, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.7+%
GF08129651
Chromium
Chromium rod, 8.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.7+%
GF37479572
Chromium
Chromium rod, length 25 mm, 0.5 mm diameter, purity 99.7+%
GF83524530
Chromium
Chromium rod, 50mm, diameter 2.0mm, 99.7+%
GF22386012
Chromium
manufacturer/tradename
Goodfellow 081-296-51
manufacturer/tradename
Goodfellow 374-795-72
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-245-30
manufacturer/tradename
Goodfellow 223-860-12
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)