MilliporeSigma
GF59932479
Copper
foil, thickness 0.004 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
Sinónimos:
CU000140
Slide 1 of 2
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1,690.00
$1,690.00
Fecha estimada de envío11 de julio de 2025Detalles
Solicite una orden a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1,690.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
CAS Number:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
$1,690.00
Fecha estimada de envío11 de julio de 2025Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Ensayo
99.97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 599-324-79
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.004 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF38263091GF42843540GF99689090
Copper foil, thickness 0.004 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
GF59932479
Copper
Copper foil, thickness 0.003 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
GF38263091
Copper
Copper foil, thickness 0.005 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
GF42843540
Copper
Copper foil, thickness 0.006 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
GF99689090
Copper
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.97%
assay
99.97%
assay
99.97%
assay
99.97%
manufacturer/tradename
Goodfellow 599-324-79
manufacturer/tradename
Goodfellow 382-630-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 428-435-40
manufacturer/tradename
Goodfellow 996-890-90
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)