MilliporeSigma
GF74472914
Niobium
foil, thickness 0.02 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
NB000190, Columbium
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.9%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-729-14
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
10 mm
grosor
0.02 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF70924710GF91852577GF97263647
Niobium foil, thickness 0.02 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
GF74472914
Niobium
Niobium foil, thickness 0.01 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
GF70924710
Niobium
Niobium foil, thickness 0.05 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
GF91852577
Niobium
Niobium foil, thickness 0.025 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
GF97263647
Niobium
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA