MilliporeSigma
GF89255290
Cobalt
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinónimos:
CO006110
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número de CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99.99%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 892-552-90
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF27025691GF97256559GF67974328
Cobalt lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
GF89255290
Cobalt
Cobalt lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF27025691
Cobalt
Cobalt lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.99+%
GF97256559
Cobalt
Cobalt lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
GF67974328
Cobalt
form
lumps
form
lumps
form
lumps
form
lumps
assay
≥99.99%
assay
≥99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.9%
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA