Documentos clave
GF99991300
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 200 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI536020
Seleccione un Tamaño
1 EA
$509.00
$509.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$509.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
$509.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 999-913-00
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
10 (micron)
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF13036070GF25397848GF44799935
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85%
assay
99%
assay
-
assay
≥85%
manufacturer/tradename
Goodfellow 999-913-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-978-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-999-35
weight
200 g
weight
200 g
weight
200 g
weight
100 g
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
0.02 μm
max. part. size
0.8 μm
max. part. size
10 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)